Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Plant DNA Purification Kit
Produktkod. 10684443
Change view
Kvantitet:
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10684443 50 beredningar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10684443 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K183001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit tillåter total DNA-rening från en mängd olika växtprover på under en timme.
De PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit tillåter total DNA-rening från en mängd olika växtprover som spenat, tomat, soja, vete, Arabidopsis , svamp, alfalfagroddar, solrosgroddar, majsskal, sojabönor, svamp, tomatblad, vetegräs och Arabidopsis thaliana -blad i under en timme.
  • Effektivt —Ger högkvalitativt DNA med minimal RNA-kontamination
  • Enkel DNA-rening från växtprover
  • PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit är lämpligt för att isolera DNA från kloroplaster och olika växtvävnader
  • Hela protokollet bygger på centrifugering av spinnkolonner i frånvaro av organiska lösningsmedel
  • PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit är utformat för att rena DNA från upp till 100 mg växtvävnad
Maximera utbytet av totalt DNA
  • Högt utbyte av DNA och minimal DNA-nedbrytning uppnås genom att använda unga växtprover som löv och genom att frysa provet i flytande kväve omedelbart efter insamling
  • Totalt DNA elueras i två alikvoter om 100 L μvardera för att erhålla större DNA-utbyte, med den första elueringen som genererar mellan 65-80 % DNA-återvinning och den andra elueringen> 90 %
  • Vanligtvis isoleras DNA med hjälp av PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit har en A 260 /A 280> 1,80 när prover späds i Tris-HCl (pH 7,5), vilket indikerar att DNA:t är rimligt fritt från proteiner som kan störa nedströmsapplikationer
Isolerat DNA kan användas för ett antal nedströmsapplikationer:
  • Total DNA-rening från olika växtvävnad med PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit är lämplig för en mängd olika applikationer, inklusive PCR, restriktionsenzymnedbrytning och southern blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring •12,5 mL återsuspensionsbuffert R2; rumstemperatur
• 5 ml utfällningsbuffert N2; rumstemperatur
• 7,5 ml bindningsbuffert B4; rumstemperatur
• 25 ml tvättbuffert W4; rumstemperatur
• 10 ml tvättbuffert W5; rumstemperatur
• 10 ml elueringsbuffert; rumstemperatur
• 0,75 ml 20% SDS; rumstemperatur
• 0,75 ml RNas A; rumstemperatur
• 50 PureLink Snurra kolumner med uppsamlingsrör; rumstemperatur
• 50 uppsamlingsrör; rumstemperatur
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
skala Mini
Provtyp Växter
Elueringsvolym 100 till 200μ L
Slutlig produkttyp gDNA
För användning med (applikation) PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Kvantitet 50 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid 40 min
Avkastning Fram till 14.6μ g
Startmaterial mängd 100 mg