Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Genomisk tvättbuffert I
Beskrivning
Innehåller
PureLink Genomiska spinnkolonner, uppsamlingsrör, matsmältningsbuffert, lyserings-/bindningsbuffert, tvättbuffert, elueringsbuffert, proteinas K, RNas A och manualen. De PureLink 96 Genomic DNA Kit inkluderar PureLink Genomiska bindningsplattor, tvättplattor, djupbrunnsplattor, folietejp, matsmältningsbuffert, lyserings-/bindningsbuffert, tvättbuffert, elueringsbuffert, proteinas K, RNase A och manualen.
PureLink Genomic DNA Mini Kit och PureLink 96 Genomic DNA Kit möjliggör DNA-extraktioner med hög avkastning och hög renhet från många olika provtyper, inklusive blod, vävnader, celler, bakterier, pinnar och blodfläckar, i ett välbekant kiseldioxidspinnkolonn eller halvkjolar 96-brunnars plattformat.
- Få högre gDNA-utbyten —och renhetsoptimerade spin-kolonnmembran- och buffertformuleringar
- Spara tid och —pengar med ett stort urval av provstorlekar (t.ex. 100μ L till 1 ml blod); 96-brunnars version kräver ingen specialutrustning
- Öka —flexibiliteten ett kit fungerar med olika provtyper
Hur det fungerar
- PureLink Genomic DNA Mini Kit-protokollet förbättrar enkla, välbekanta spin-kolonnmetoder som för närvarande används
- Kolumner är nykonfigurerade för att binda och frigöra DNA mer effektivt
- Prover lyseras i optimerad buffert formulerad för att förbättra proteinas K-aktivitet och eliminera proteinkontamination
- Kraftfulla tvättbuffertar tar bort alla spår av protein och salt
- DNA elueras i lågsaltbuffert för att möjliggöra pH-stabilisering av DNA i lagring
För högre genomströmning, använd PureLink 96 Genomiskt DNA-kit
- I denna version med 96 brunnar utförs provbearbetning med antingen vakuumförgreningsrör eller centrifugering vid endast 2 250 g, vilket ger större flexibilitet i valet av centrifuger
- Den halvkjolade plattkonstruktionen är kompatibel med de flesta vakuumgrenrör på robotarbetsstationer
Högre avkastning och renhet
- Med PureLink Genomiska DNA-kit, få större utbyten av gDNA med högre renhet (bestäms av A260/A280-mätningar) med alla provtyper - från bakterier till vävnader till blod till celler
- PureLink 96 Genomic DNA Kit överträffar konkurrerande produkter i både DNA-utbyte och renhet för flera provtyper, inklusive blod
- A260/A280 och A260/A230 förhållanden på PureLink gDNA är högre än de som erhålls med andra kit, vilket indikerar att ingen kontamineringsöverföring av protein eller guanidin använder den förbättrade PureLink Lys- och tvättbuffertar
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Tvättbuffert |
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Formatera | Sats |
| Provtyp | Bakterier, Blod, Blodfläck, Celler, Svabb, Vävnad |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttyp | Genomisk tvättbuffert I |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |