Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Filter Maxiprep Kit
Produktkod. 10043432
Change view
Kvantitet:
10 beredningar
25 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
120ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10043432 10 beredningar 120ml
10522723 25 Förberedelser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10043432 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K210016
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
The PureLink HiPure Plasmid Filter Kits include Equilibration Buffer (EQ1), Resuspension Buffer (R3), Lysis Buffer (L7), Precipitation Buffer (N3), RNase A, Wash Buffer (W8), Elution Buffer (E4), TE Buffer (TE), and HiPure Filter Columns.
De PureLink HiPure Plasmid Filter Midiprep Kit är utformat för att isolera plasmid-DNA av högsta renhet från 25 till 100 ml bakteriekultur över natten.
De PureLink HiPure Plasmid Filter Midiprep Kit är utformat för att isolera plasmid-DNA av högsta renhet från 25 till 100 ml bakteriekultur över natten. De PureLink HiPure Plasmid Filter Kits inkluderar HiPure Filter Columns, som kombinerar filtrering för klarning av bakterielysat med anjonbytarhartsrening av plasmid-DNA, i en enda enhet. Det resulterande plasmid-DNA har en kvalitet som är likvärdig med den som erhålls genom rening med två passeringar genom cesiumkloridgradienter, —den mest rigorösa metoden för DNA-rening.
  • Rena högkvalitativt DNA på mindre än två timmar för transfektioner och andra applikationer utan behov av ytterligare steg för att ta bort föroreningar som RNA, proteiner eller endotoxiner
  • Dessutom, eliminering av fenol, kloroform, etidiumbromid och cesiumklorid från protokollet minimerar exponering för och bortskaffande av farliga material
PureLink HiPure Plasmid Filter Kit ger:
  • Enkla protokoll —för klarning av bakterielysat utan centrifugering
  • Snabba resultat sparar tid genom att rena plasmid-DNA på mindre än två timmar
  • Hög avkastning upp till 200μ g för midipreps och upp till 850μ g för maxipreps
  • Pålitlig prestanda, högkvalitativt plasmid-DNA renat med dessa kit är lämpligt för många olika tillämpningar
Hur det fungerar
  • Tillägg av en HiPure-filterkolumn till PureLink HiPure Plasmid Kits ger snabb rensning av bakterielysatet utan behov av centrifugering
  • Lysatfiltreringspatron är integrerad i DNA-bindande kolonn för ett kombinerat steg av lysatklarning och plasmid-DNA-bindning direkt till anjonbytarhartset
  • Enkelkolonntvätt tar bort orenheter som RNA, proteiner, metaboliter och andra lågmolekylära molekyler; det ultrarena plasmid-DNA:t elueras sedan med högsaltbuffert
  • DNA avsaltas sedan och koncentreras med ett isopropanolutfällningssteg, samlas sedan upp genom centrifugering
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Filterkolumn
Innehåll och lagring De PureLink™ HiPure Plasmid Filter Kits inkluderar Equilibration Buffer (EQ1), Resuspension Buffer (R3), Lysis Buffer (L7), Precipitation Buffer (N3), RNase A, Wash Buffer (W8), Elution Buffer (E4), TE Buffer (TE) och HiPure Filter Columns. Förvara alla komponenter i rumstemperatur vid mottagandet.
Formatera Kolumn
Isoleringsteknik Anjonbytarharts
skala Maxi
Provtyp Bakteriekultur
Elueringsvolym 15 mL
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, transfektion, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, PCR, in vitro transkription
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Antal reaktioner 10 beredningar
Plasmid <40kb, Low Copy Plasmid, High Copy Plasmid, BAC
Prep Skala >200μ g (storskalig) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Plasmidfilter MaxiPrep Kit
Kvantitet 10 beredningar
Renhet Transfektionsbetyg
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Plasmid-DNA
Systemtyp PureLink™
Testtid 90 min.
Avkastning 1000μ g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PureLink HiPure Plasmid Filter Maxiprep Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,acetic acid