Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Produktkod. p-4926484
Change view
Kvantitet:
10 beredningar
25 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
10 förberedelser
25 förberedelser
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10257072 10 beredningar 10 förberedelser
12809702 10 beredningar Varje
10464402 25 Förberedelser 25 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10257072 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K210006
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit är utformat för att isolera plasmid-DNA av transfektionsgrad från E. coli .
De PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit är utformat för att isolera plasmid-DNA av transfektionsgrad från E. coli . Maxiprep Kit-protokollet kommer vanligtvis att ge –500 850μ g plasmid-DNA från –100 200 ml bakteriekultur, med en renhet som är jämförbar med den som uppnås genom två passeringar genom cesiumkloridgradienter.
  • Arbetskraft och tidsbesparing - inget behov av extra steg för att ta bort endotoxin och andra föroreningar
  • Produkt med hög renhet och låg endotoxin - tillräckligt ren för transfektion av däggdjursceller
  • Mångsidighet —renar alla typer och storlekar av plasmid-DNA, inklusive BAC , bacmider och ssM13-DNA
Anjonbyteskromatografi för plasmidrening
  • PureLink HiPure Plasmid DNA Purification Kits använder patenterat anjonbytarharts för att rena plasmid DNA till en nivå som motsvarar två passeringar genom CsCl-gradienter
  • Harts kombinerar utmärkt kapacitet med en snabb flödeshastighet, hög upplösning, högt utbyte och effektivt endotoxinavlägsnande
  • Plasmidberedningar kan vanligtvis slutföras på mindre än 2 timmar
Föroreningsfritt DNA
  • Till skillnad från cesiumkloridgradientprotokoll, PureLink HiPure Plasmid Purification Systems använder inte besvärliga lösningsmedel för att arbeta med och kassera
  • Vanligtvis framställs plasmid-DNA med användning av PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit kommer att ha förhållandet A 260 /A 280> 1.80, vilket indikerar att DNA:t är rimligt fritt från proteiner som kan störa nedströmsapplikationer
  • Endotoxinnivåerna ligger vanligtvis inom 0,1 –1 EU/μ g, vilket gör denna plasmid-DNA idealisk för däggdjurscelltransfektion
  • Reningstiden är två timmar
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •100 ml återsuspensionsbuffert (R3)
• 550μ L RNase A
• 100 ml lyseringsbuffert (L7)
• 100 ml nederbördsbuffert (N3)
• 300 mL ekvilibreringsbuffert (EQ1)
• 2x 300 ml tvättbuffert (W8)
• 200 ml elueringsbuffert (E4)
• 30 mL TE-buffert
• 10 HiPure-kolumner
• 3 Kolonnhållare Förvara
alla komponenter i rumstemperatur.
Formatera Kolumn
Isoleringsteknik Anjonbytarharts
skala Maxi
Provtyp Bakteriekultur
Elueringsvolym 15 mL
Slutlig produkttyp BAC DNA, plasmid-DNA
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, transfektion, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, PCR, in vitro transkription
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Antal reaktioner 10 beredningar
Plasmid <40kb, Low Copy Plasmid, High Copy Plasmid, BAC
Prep Skala >200μ g (storskalig) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Plasmid MaxiPrep Kit
Kvantitet 10 beredningar
Renhet Transfektionsbetyg
Frakt skick Rumstemperatur
Mål BAC DNA, plasmid-DNA
Systemtyp PureLink™
Testtid 2 hr.
Avkastning 1000μ g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid