Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit
Produktkod. 10083762
Change view
Kvantitet:
25 Förberedelser
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
1191ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10083762 25 Förberedelser 1191ml
10388702 50 beredningar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10083762 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K210004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 SEK
    2290.65 SEK / 25 reaktioner
    Save 254.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit är utformat för att isolera plasmid-DNA av transfektionsgrad från E. coli .
PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit är utformat för att isolera transfektionsklassat plasmid-DNA från E. coli. Midiprep Kit-protokollet ger vanligtvis 100 –350 μg plasmid-DNA från 15 –stycken 25 ml bakteriekultur, med en renhet som är jämförbar med den som uppnås genom två pass genom cesiumkloridgradienter.
Fördelar med PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit inkluderar:
  • Arbets- och tidsbesparing—, inget behov av extra steg för att ta bort endotoxin och andra föroreningar
  • Högren, låg-endotoxinprodukt—som är tillräckligt ren för celltransfektion hos däggdjur
  • Mångsidighet—renar alla typer och storlekar av plasmid-DNA, inklusive BAC bacmider och ssM13-DNA
Anjonbyteskromatografi för plasmidrening
PureLink™ HiPure Plasmid DNA-reningskit använder ett patenterat anjonbytesharts för att rena plasmid-DNA till en nivå motsvarande två pass genom CsCl-gradienter. Hartset kombinerar utmärkt kapacitet med snabb flödeshastighet, hög upplösning, hög avkastning och effektiv borttagning av endotoxiner. Plasmidförberedelser kan vanligtvis slutföras på mindre än 2 timmar.
Föroreningsfritt DNA
Till skillnad från cesiumkloridgradientprotokoll PureLink™ använder HiPure Plasmid Purification Systems inte organiska lösningsmedel, ethidiumbromid eller cesiumklorid, vilka alla är besvärliga att arbeta med och att göra sig av med. Vanligtvis har plasmid-DNA som framställs med PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit ett A260/A 280-förhållande på mer än 1,80, vilket indikerar att DNA:t är relativt fritt från proteiner som kan störa nedströms applikationer. Endotoxinnivåerna ligger vanligtvis inom 0,1 –EU/μg, vilket gör detta plasmid-DNA idealiskt för celltransfektion hos däggdjur.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •100 ml återsuspensionsbuffert (R3)
• 550μ L RNase A
• 100 ml lyseringsbuffert (L7)
• 100 ml nederbördsbuffert (N3)
• 250 mL ekvilibreringsbuffert (EQ1)
• 500 ml tvättbuffert (W8)
• 125 ml elueringsbuffert (E4)
• 15 mL TE-buffert
• 25 HiPure-kolumner
• 5 Kolonnhållare Förvara
alla komponenter i rumstemperatur.
Formatera Kolumn
Isoleringsteknik Anjonbytarharts
Provtyp Bakteriekultur
Elueringsvolym 5 mL
Slutlig produkttyp BAC DNA, plasmid-DNA
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, transfektion, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, PCR, in vitro transkription
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Antal reaktioner 25 Förberedelser
Plasmid <40kb, Low Copy Plasmid, High Copy Plasmid, BAC
Prep Skala 100-200μ g (Medium-Scale) Plasmid DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Plasmid MidiPrep Utrustning
Kvantitet 25 Förberedelser
Renhet Transfektionsbetyg
Frakt skick Rumstemperatur
Mål BAC DNA, plasmid-DNA
Systemtyp PureLink™
Testtid 2 hr.
Avkastning 100 till 350 μg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide