Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Miniprep Kit
Produktkod. p-4926488
Antal reaktioner:
100 förberedelser
25 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10013552
Brand: Invitrogen™ K210002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit tillåter isolering av höga utbyten av mycket rent plasmid-DNA från E.coli på mindre än 2 timmar, utan användning av några organiska lösningsmedel eller cesiumklorid, och innehåller låga endotoxinnivåer.
De PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit tillåter isolering av höga utbyten av mycket rent plasmid-DNA från E.coli på mindre än 2 timmar, utan användning av några organiska lösningsmedel eller cesiumklorid, och innehåller låga endotoxinnivåer.
Plasmid-DNA med hög renhet
  • PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit är utformat för att effektivt isolera plasmid-DNA från E.coli på 1,5 –2 timmar
  • Kit använder anjonbytarharts som består av små partiklar med en enhetlig porstorlek för att rena plasmid-DNA till en nivå som motsvarar två passeringar genom CsCl-gradienter
  • Behovet av ytterligare åtgärder för att avlägsna föroreningar som fenol, kloroform och CsCl elimineras, vilket minimerar exponering för och bortskaffande av farliga material
  • Effektiv —Ökad avkastning med låga endotoxinnivåer
Högt utbyte och effektivt endotoxinavlägsnande
  • PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit tillåter rening av upp till 30μ g högkvalitativt plasmid-DNA från 1 3 mL –E.coli- kulturer över natten på cirka 1 timme, med en endotoxinnivå på 0,1 1 EU/–μ g, vid kloning av plasmider med högt antal kopior
  • Vanligtvis isoleras DNA med hjälp av PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit har en A 260 /A 280> 1,80 när prover späds i Tris-HCl (pH 7,5) vilket indikerar att DNA:t är rimligt fritt från proteiner som skulle kunna störa nedströmsapplikationer
Isolerat DNA kan användas för ett antal nedströmsapplikationer:
  • Renat DNA är lämpligt för nedströmsapplikationer, inklusive de som kräver DNA av högsta renhet, såsom däggdjurstransfektioner, automatiserad och manuell DNA-sekvensering, PCR-amplifiering, in vitro -transkription, bakteriecellstransformation, kloning och märkning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •10 mL återsuspensionsbuffert (R3)
• 100μ L RNase A
• 10 ml lyseringsbuffert (L7)
• 10 mL nederbördsbuffert (N3)
• 50 mL ekvilibreringsbuffert (EQ1)
• 125 ml tvättbuffert (W8)
• 25 mL elueringsbuffert (E4)
• 15 mL TE-buffert
• 25 HiPure-kolonner
Förvara alla komponenter i rumstemperatur.
Formatera Sats
Isoleringsteknik Anjonbytarharts
skala Mini
Provtyp Bakteriekultur
Slutlig produkttyp BAC DNA, plasmid-DNA
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, transfektion, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, PCR, in vitro transkription
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Antal reaktioner 25 Förberedelser
Prep Skala <100μ g (småskalig) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Plasmid MiniPrep Kit
Kvantitet 25 Förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål BAC DNA, plasmid-DNA
Testtid 2 hr.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium lauryl sulfate, sodium hydroxide