Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Miniprep Kit
Description
De PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit tillåter isolering av höga utbyten av mycket rent plasmid-DNA från E.coli på mindre än 2 timmar, utan användning av några organiska lösningsmedel eller cesiumklorid, och innehåller låga endotoxinnivåer.
Plasmid-DNA med hög renhet
- PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit är utformat för att effektivt isolera plasmid-DNA från E.coli på 1,5 –2 timmar
- Kit använder anjonbytarharts som består av små partiklar med en enhetlig porstorlek för att rena plasmid-DNA till en nivå som motsvarar två passeringar genom CsCl-gradienter
- Behovet av ytterligare åtgärder för att avlägsna föroreningar som fenol, kloroform och CsCl elimineras, vilket minimerar exponering för och bortskaffande av farliga material
- Effektiv —Ökad avkastning med låga endotoxinnivåer
Högt utbyte och effektivt endotoxinavlägsnande
- PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit tillåter rening av upp till 30μ g högkvalitativt plasmid-DNA från 1 3 mL –E.coli- kulturer över natten på cirka 1 timme, med en endotoxinnivå på 0,1 1 EU/–μ g, vid kloning av plasmider med högt antal kopior
- Vanligtvis isoleras DNA med hjälp av PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit har en A 260 /A 280> 1,80 när prover späds i Tris-HCl (pH 7,5) vilket indikerar att DNA:t är rimligt fritt från proteiner som skulle kunna störa nedströmsapplikationer
Isolerat DNA kan användas för ett antal nedströmsapplikationer:
- Renat DNA är lämpligt för nedströmsapplikationer, inklusive de som kräver DNA av högsta renhet, såsom däggdjurstransfektioner, automatiserad och manuell DNA-sekvensering, PCR-amplifiering, in vitro -transkription, bakteriecellstransformation, kloning och märkning
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | •10 mL återsuspensionsbuffert (R3) • 100μ L RNase A • 10 ml lyseringsbuffert (L7) • 10 mL nederbördsbuffert (N3) • 50 mL ekvilibreringsbuffert (EQ1) • 125 ml tvättbuffert (W8) • 25 mL elueringsbuffert (E4) • 15 mL TE-buffert • 25 HiPure-kolonner Förvara alla komponenter i rumstemperatur. |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Anjonbytarharts |
| skala | Mini |
| Provtyp | Bakteriekultur |
| Slutlig produkttyp | BAC DNA, plasmid-DNA |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, transfektion, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, PCR, in vitro transkription |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Antal reaktioner | 25 Förberedelser |
| Prep Skala | <100μ g (småskalig) plasmid-DNA |
| Show More |
Safety and Handling
- PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, sodium hydroxide