Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Precipitator Module
Produktkod. 10294023
Kvantitet:
10 beredningar
25 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10294023
Brand: Invitrogen™ K210022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
The PureLink HiPure Precipitator Module includes HiPure Precipitators, and 5mL and 30mL syringes.
De PureLink™ HiPure Precipitator tillåter snabb, enkel och effektiv avsaltning och koncentration av plasmid-DNA isolerat med anjonbyteskromatografi.
  • Tillåter snabb, enkel och effektiv avsaltning och koncentration av plasmid-DNA isolerat med anjonbyteskromatografi
  • Traditionell metod för DNA-utfällning av anjonbytesisolerad plasmid-DNA innebär isopropanolfällning följt av centrifugering och torkning av DNA, vilket är tidskrävande och arbetsintensivt
  • Tillåter plasmid-DNA-koncentration inom 5 minuter, eliminerar behovet av centrifugering och minskar risken för att förlora DNA-pellets under avlägsnande av supernatanten, och återvinning är> 80 %
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De PureLink™ HiPure Precipitator Module inkluderar HiPure Precipitator och 5 mL och 30 mL sprutor. Förvara alla komponenter vid rumstemperatur.
Formatera spruta
Isoleringsteknik Anjonbytarharts
Provtyp Bakteriekultur
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, transfektion, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, PCR, in vitro transkription
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Prep Skala >200μ g (storskalig) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Precipitatormodul
Kvantitet 25 Förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Plasmid-DNA
Testtid 5 min.