Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit
Produktkod. 10525023
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10525023 100 förberedelser Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10525023 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K210001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Tillräcklig PureLink kolonner, uppsamlingsrör, elueringsrör och reagens för 100 reningar.
De PureLink HQ Mini Plasmid Purification Kit är designat för isolering av högkvalitativt plasmid-DNA som är lämpligt för restriktionsenzymdigestion, PCR, sekvensering, bakteriell celltransfektion och däggdjurscelltransfektion.
De PureLink HQ Mini Plasmid Purification Kit är designat för isolering av högkvalitativt plasmid-DNA som är lämpligt för restriktionsenzymdigestion, PCR, sekvensering, bakteriell celltransfektion och däggdjurscelltransfektion. Med hjälp av kitet kan plasmid-DNA isoleras från olika mängder bakterieceller.
De PureLink HQ Mini Plasmid Purification Kit har följande fördelar:
•Högre spinkolonnkapacitet för plasmid-DNA jämfört med andra kommersiellt tillgängliga plasmidreningssystem
• Designad för att isolera högkvalitativt plasmid-DNA på mindre än en timme
• Minimal genomisk DNA-kontamination av det renade provet
• Pålitlig prestanda för det renade DNA:t i nedströmsapplikationer
Processöversikt
Bakterieceller pelleteras, återsuspenderas och lyseras. Lysatet neutraliseras sedan och betingelserna justeras för efterföljande bindning. Efter klarning genom centrifugering bearbetas lysatet genom PureLink snurra kolumn. DNA:t binder till det kiseldioxidbaserade membranet i kolonnen och föroreningar avlägsnas genom ett enda tvättsteg. DNA:t elueras sedan i elueringsbuffert eller vatten.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring De PureLink HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit innehåller tillräckligt PureLink kolonner, uppsamlingsrör, elueringsrör och reagens för 100 reningar. Förvara komponenterna i rumstemperatur. Förvara återsuspensionsbuffert efter tillsats av RNase A vid +4 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
skala Mini
Provtyp Bakteriekultur
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA
För användning med (applikation) PCR, Transfektion, Sekvensering, Transformation, Kloning
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Antal reaktioner 100 förberedelser
Prep Skala <100μ g (småskalig) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Plasmid DNA-reningskit
Kvantitet 100 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Plasmid-DNA