Läs mer
Invitrogen™ PureLink™Pro 96 Genomic DNA Purification Kit
Produktkod. 10696835
Change view
Kvantitet:
4 x 96 beredningar
Förpackningsstorlek:
384 förberedelser
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10696835 4 x 96 beredningar 384 förberedelser
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10696835 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K182104A
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
80 ml PureLink™Pro 96 Genomic Lysis/Binding Buffer, 70 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Digestion Buffer, 2 x 100 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Wash Buffer 1, 2 x 75ml PureLink™Pro 96 Genomic Wash Buffer 2, 160 ml PureLink™Pro 96 Genomic Elution Buffer, 8 ml RNase A (20 mg/ml), 8 ml PureLink™ Pro 96 Proteinase K (20 mg/ml), 4 PureLink™ Genomic DNA Filter Plate, 2 x 6 96 Deep Well Blocks, 20/förpackning PureLink™ Foil Tape
PureLink™Pro 96 Genomic DNA Purification Kit kan användas med många olika provtyper, var och en med sitt eget optimerade protokoll som beskrivs i manualen.
  • Satsflexibilitet: En sats fungerar med en mängd olika provtyper och storlekar
  • Ultrarent gDNA: Utmärkta A260/A280 och A260/A230 absorbansförhållanden, oavsett provkälla
  • Förbättrad design: Optimerade, halvkantade, 96-brunnsplattor som är kompatibla med centrifugering och de flesta bänk- och robotvakuumgrenrör
Flera provkällor, en sats
PureLink™Pro 96 Genomic DNA Purification Kit kan användas med många olika provtyper, var och en med sitt eget optimerade protokoll som beskrivs i manualen. Exempel på provkällor och mängder som kan användas med PureLink™Pro Genomic DNA Purification Kit inkluderar däggdjursceller och -vävnad, FFPE-vävnad, Oragene™-konserverad saliv, mus- och råttsvansar, helblod utan kärnor (människa, mus), kärnförsett helblod (fågel), blodfläckar på papper, bakterieceller och jästceller.
Förbättrad plattdesign
PureLink™Pro 96 Genomic DNA Purification Kit tillhandahåller optimerade, halvkantade, 96-brunnsplattor för förbättrad prestanda och resultat. Dessutom förhindrar plattmunstyckena med ringformig krage korskontaminering av prover och förbättrar torkning av kiseldioxidmembranet för att förhindra etanolöverföring. Provbearbetning kan utföras manuellt med hjälp av ett vakuumgrenrör på bänken, genom centrifugering (vid ∽2 xg), eller med en automatiserad vätskehanteringsplattform. Den halvkantade plattkonstruktionen är kompatibel med de flesta vakuumgrenrör på robotarbetsstationer.
Högre utbyte och renhet
PureLink™Pro 96 Genomic DNA Purification Kit överträffar konkurrerande produkter i både DNA-utbyte och -renhet för flera provtyper, inklusive blod. Du kan också få större utbyten av gDNA med högre renhet (bestäms av A260/A 280-mätningar) oavsett vilken typ av prov du har. från bakterier till vävnader till blod till celler. De förbättrade PureLink™ Lysis- och tvättbuffertarna hjälper till att konsekvent leverera renade gDNA-prover med absorbansavläsningsförhållanden på≅ 1,9 för både A260 / A280 och A260 / A230 , vilket indikerar att det inte finns någon kontamineringsöverföring av protein eller guanidin.
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell), kompatibel med hög genomströmning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 80 ml PureLink Pro 96 Genomic Lysis/Binding Buffer; rumstemperatur
• 70 ml PureLink Pro 96 Genomic Digestion Buffer; rumstemperatur
• 2 x 100 ml PureLink Pro 96 Genomic Wash Buffer 1; rumstemperatur
• 2 x 75 ml PureLink Pro 96 Genomic Wash Buffer 2; rumstemperatur
• 160 ml PureLink Pro 96 Genomic Elution Buffer; rumstemperatur
• 8 ml RNase A; rumstemperatur
• 8 ml PureLink Pro 96 Proteinase K; rumstemperatur, eller 4°C för långtidsförvaring
• 4 PureLink Genomic DNA Filter Plates; rumstemperatur
• 2 x 6 plattor 96 Deep Well Blocks; rumstemperatur
• 20/pack PureLink Foil Tape; rumstemperatur
Isoleringsteknik Kiselplatta
skala Mini
Provtyp Bakterier, Celler, Torkade blodfläckar, FFPE (formalinfixerad paraffininbäddad), Mus-/råttsvans, Saliv, Buckalsvabb, Vävnad, Helblod, Jästsvampar
Elueringsvolym 50 till 200μ l
Slutlig produkttyp gDNA
För användning med (utrustning) Biomek™ FX, Eppendorf epMotion™, TECAN Freedom Evo™, TECAN Genesis™, Robotic Liquid Handling Systems
För användning med (applikation) PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Kvantitet 4 x 96 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid 45 min. (inklusive provhomogenisering)
Avkastning 0,5 mg (bindningskapacitet)
Startmaterial mängd Bakterier: ≤109 celler
buckalsvabb: 1
celler: ≤106
torkade blodfläckar: ≤5 slag
FFPE: ≤8 sektioner av 5-15μ M tjocklek
Mussvans: 1 cm
Råttsvans: 0,5 cm
Saliv (Oragene™-konserverad): ≤200μ l
Vävnad:≤ 25 mg
helblod: ≤200μl
Jäst: ≤107 celler