Läs mer
Invitrogen™ PureLink™Pro 96 PCR Purification Kit
Beskrivning
Innehåller
Fyra 96-brunnars plattor och tillräckligt med reagens för att utföra fyra 96-brunnars reningar
De PureLink™Pro 96 PCR Purification Kit kombinerar avancerad kiselplattextraktionskemi med en optimerad 96-brunnars plattdesign för manuell eller automatiserad bearbetning av PCR-rensning på så lite som 20 minuter. De PureLink™Pro 96 PCR Purification Kits ger snabbt och effektivt avlägsnande av korta primers, dNTPs, enzymer, korta misslyckade PCR-produkter och salter från PCR-produkter. Det enkla PureLink™ binda/tvätta/eluera proceduren underlättar rutinmässig rening av dubbelsträngade DNA-fragment från 100 bp till 12 kb.
Förbättrad plattdesign
The PureLink™Pro 96 PCR Purification Kit ger optimerade halvkjolar 96-brunnars plattor för förbättrad prestanda och resultat. Dessutom förhindrar plattmunstyckena med ringformig krage korskontaminering av prover och förbättrar torkning av kiseldioxidmembranet för att förhindra etanolöverföring. Dessutom kan provbearbetning utföras manuellt med hjälp av ett vakuumförgreningsrör på bänken, genom centrifugering eller med en automatiserad vätskehanteringsplattform. Den halvkjolade plattkonstruktionen är kompatibel med de flesta vakuumförgreningar på robotarbetsstationer.
PCR-produkter renade med användning av PureLink™Pro 96 PCR Purification Kit visar enastående prestanda i nedströmsapplikationer som kloning av automatiserad fluorescerande DNA-sekvensering, PCR, restriktionskartläggning och märkning.
Kompatibel med hög genomströmning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | De PureLink™Pro 96 PCR Purification Kit innehåller 4 x 96-brunnars plattor och tillräckligt med reagens för att utföra 4 x 96-brunnars reningar. Förvara komponenterna i rumstemperatur. Alla reagenser är garanterade stabila i 12 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Formatera | Sats |
| Elueringsvolym Max | 50μ L (centrifug), 100μ L (vakuum), 150μ L |
| För användning med (utrustning) | Biomek™ FX, Robotic vätskehanteringssystem, vakuumförgreningsrör, Eppendorf epMotion , Centrifuge, TECAN Freedom Evo , TECAN Genesis |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttyp | PCR-reningskit |
| Renhet eller kvalitetsklass | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 4 tallrikar kit |
| Körtid | 20 min. |
| Visa mer |