Läs mer
Invitrogen™ PureLink™Pro 96 viralt RNA/DNA-reningskit
Beskrivning
Innehåller
PureLink™Pro 96 virala RNA/DNA-plattor, mottagarplattor, djupbrunnsblock, folietejp, bärar-RNA, proteinas K, viral lysisbuffert, tvättbuffert och RNasfritt vatten
De PureLink™Pro 96 Viral RNA/DNA Purification Kit är baserat på konventionell kemi för extraktion av silikaplattor. Cellfria prover lyseras i guanidininnehållande buffertar som har omformulerats för att öka återvinningen och känsligheten hos renade nukleinsyror, medan bärar-RNA används för att skydda prover från RNas-nedbrytning. Bindning av lysat till den virala filterplattan kan utföras med antingen ett vakuumgrenrör eller centrifugering med en 96-brunnars rotor med hinkar med ett djup på endast 5 cm. Efter tvättar med etanolbaserade buffertar elueras det virala RNA:t eller DNA:t i 100μ L RNasfritt vatten. RNA:t eller DNA:t är redo att användas i ett- eller tvåstegs RT-PCR och qRT-PCR, qPCR eller andra enzymatiska amplifieringsförfaranden.
- Mångsidighet-ett-kit för alla dina prover, protokollet är optimerat för både viralt RNA och DNA-extraktion
- Flexibilitet i val av centrifug - minimihastigheter för bearbetning med 96 brunnar på 2250 xg och ett rotorskopdjup på 5 cm gör detta kit till ett av de mest anpassningsbara systemen för befintliga laboratoriecentrifuger
- Känslighet och reproducerbarhet lika bra som en spinkolonn att flytta till hög genomströmning är pålitligt och enkelt utan förlust av kvantifieringsnoggrannhet
De PureLink™Pro 96 Viral RNA/DNA Purification Kit visar utmärkt konsistens från brunn till brunn
Ett kritiskt krav för alla reningssystem med 96 brunnar är konsistens från brunn till brunn. När man använder en så känslig teknik som qRT-PCR för detektion av viral nukleinsyra, som kan finnas som låga virala titrar från patientprover, blir överensstämmelse mellan proverna ännu viktigare. När väl till brunn återhämtning av lentiviralt RNA analyserades med användning av PureLink™Pro 96 Viral RNA/DNA Purification Kit, konsekventa Ct-värden erhölls i qRT-PCR-analyser medan plasmakontroller körda på samma platta var negativa och visade ingen korskontaminering.
Få samma resultat i en extraktion med 96 plattor som du skulle göra med en spinkolonn
För att bevisa konsistensen av vår nya reningskemi i formaten både med hög och låg genomgående, Armored RNA™ HCV-virus spetsades i human plasma och 200μ L användes för viral nukleinsyrarening med antingen PureLink™ Viral RNA/DNA Mini Kit (spin-kolonnbaserad rening) eller med PureLink™Pro 96 viralt RNA/DNA-reningskit. De renade proverna analyserades för prestandajämförelse med användning av qRT-PCR. Båda reningsmetoderna visade framgångsrikt viral rening och detektion eftersom båda reningsprofilerna uppvisade skalbara qRT-PCR-detektionsanalysprofiler. De PureLink™Pro 96 Viral RNA/DNA Purification Kit ger känslig linjär skalbar viral RNA/DNA-rening med en känslighet och effektivitet som är lika med reningsformatet för spinkolonn.
Förbättrad plattdesign
The PureLink™ Pro Viral RNA/DNA-reningskit ger optimerade halvkjolar 96-brunnars plattor för förbättrad prestanda och resultat. Dessutom förhindrar plattmunstyckena med ringformig krage korskontaminering av prover och förbättrar torkning av kiseldioxidmembranet för att förhindra etanolöverföring. Dessutom kan provbearbetning utföras manuellt med hjälp av ett bänkvakuumgrenrör, genom centrifugering (vid 2250 xg), eller med en automatiserad vätskehanteringsplattform. Den halvkjolade plattkonstruktionen är kompatibel med de flesta vakuumförgreningar på robotarbetsstationer.
Kompatibel med hög genomströmning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Innehåll och lagring | •2,2 mg bärar-RNA; –20 ° •C 100 ml PureLink Pro 96 Viral Lysis Buffer L22; rumstemperatur • 2 x 87,5 ml PureLink Pro 96 tvättbuffert II; rumstemperatur • 10 ml proteinas K; rumstemperatur, eller °4 C för långtidsförvaring • 75 mL RNasfritt vatten; rumstemperatur • 4 PureLink 96 brunnar filterplattor; rumstemperatur • 2 x 6/påse 96 Deep-Well Block; rumstemperatur • 3 x 4/påse Folietejp; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Kiselplatta |
| skala | Mini |
| Provtyp | Celler, Cerebrospinalvätska, Plasma, Serum |
| Elueringsvolym | 100 till 150μ L |
| Slutlig produkttyp | Viralt RNA och DNA |
| För användning med (utrustning) | Biomek™ FX, Eppendorf epMotion™, TECAN Freedom Evo™, TECAN Genesis™, Robotic Liquid Handling Systems |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning, hybridisering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Visa mer |