Läs mer
Invitrogen™ PureLink™Pro Quick96 Plasmid Purification Kit
Produktkod. 10063814
Kvantitet:
24 x 96 Förberedelser
4 x 96 beredningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2304
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10063814
Brand: Invitrogen™ K211004A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
PureLink™ Pro Quick96 Resuspension Buffer, Lysis Buffer, Neutralization Buffer, RNase A, Wash Buffers, Elution Buffer, square-well blocks, Quick96 Filtration Plates, Quick96 Binding Plates, wash plates, elution plates, and a manual.
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit kombinerar avancerad kemi för extraktion av kiseldioxidplattor med en optimerad plattdesign med 96 brunnar för manuell eller automatiserad bearbetning av plasmid-DNA från E. coli på så lite som 45 minuter.
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit kombinerar avancerad kemi för extraktion av kiseldioxidplattor med en optimerad plattdesign med 96 brunnar för manuell eller automatiserad bearbetning av plasmid-DNA från E. coli på så lite som 45 minuter (tabell 1). Med hjälp av PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit, du kommer:
•Erhåll konsekvent höga utbyten av plasmid-DNA med hög renhet
• Upplev användarvänlighet och bättre prestanda tack vare förbättrad plattdesign och protokoll
• Öka bearbetningsflexibiliteten med protokoll för centrifug, vakuumgrenrör eller automatiserade plattformar
Hur det fungerar
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit använder två 96-brunnars plattor, en filtreringsplatta (klar O-ring) och en bindningsplatta (röd O-ring) för att rena plasmid-DNA. Bakterieceller utsätts för alkalisk lys och pelleteras genom centrifugering. Bakterielysatet appliceras sedan på Quick96-filtreringsplattan för rensning och uppsamling i Quick96-bindningsplattan, där plasmid-DNA binder till kiseldioxidmembranet. Efter tvättsteg för att avlägsna föroreningar, elueras renat DNA och är klart för användning i nedströmsapplikationer. Hela proceduren kan slutföras på 45 minuter (Figur 1).
Förbättrad plattdesign
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit tillhandahåller optimerade halvkjolar 96-brunnars plattor för förbättrad prestanda och resultat (Figur 2). Quick96-filtreringsplattan är designad för snabb och effektiv rensning av bakterielysat. Quick96 Binding Plate erbjuder en ökad bindningskapacitet på upp till 20μ g plasmid-DNA. Dessutom förhindrar plattmunstyckena med ringformig krage korskontaminering av prover och förbättrar torkning av kiseldioxidmembranet för att förhindra etanolöverföring. Dessutom kan provbearbetning utföras manuellt med hjälp av ett vakuumförgreningsrör på bänken, genom centrifugering eller med en automatiserad vätskehanteringsplattform. Den halvkjolade plattdesignen är kompatibel med de flesta vakuumgrenrör på robotarbetsstationer.
Högre avkastning och renhet
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit tillåter snabb och reproducerbar rening av upp till 20μ g plasmid-DNA från E. coli-stammar odlade i upp till 5 mL LB, 3 mL 2xYT eller 3 mL TB. I en automatiserad plattform som använder 1,5 mL E. coli-odling odlad över natten i ett block med kvadratiska brunnar är typiska skördar 5-15μ g plasmid-DNA, med ett genomsnitt på 9,4μ g (Figur 3). Det resulterande plasmid-DNA:t är supercoiled utan något detekterbart genomiskt DNA eller RNA (Figur 4). De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit ger högre avkastning av högkvalitativt plasmid-DNA för användning i vanliga nedströmsapplikationer såsom automatiserad sekvensering, PCR, restriktionsenzymdigestion och kloning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De PureLink™ Pro Quick96 Plasmid Kit innehåller PureLink™ Pro Quick96 återsuspensionsbuffert, lyseringsbuffert, neutraliseringsbuffert, RNase A, tvättbuffert, elueringsbuffert, block med fyrkantiga brunnar, Quick96-filtreringsplattor, Quick96-bindningsplattor, tvättplattor, elueringsplattor och en manual. Förvara komponenterna i rumstemperatur. Förvara återsuspensionsbuffert efter tillsats av RNase A vid +4 °C. Garanterat stabil i ett år vid korrekt förvaring.
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Kiselplatta
Provtyp Bakteriekultur
Elueringsvolym 50μ L (centrifug), 100μ L (vakuum), 150 &mikro:L
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA
För användning med (utrustning) Biomek™ FX, Robotic vätskehanteringssystem, vakuumförgreningsrör, Eppendorf epMotion , Centrifuge, TECAN Freedom Evo , TECAN Genesis
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, sekvensering, PCR, kloning
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Prep Skala <100μ g (småskalig) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Plasmidreningskit
Kvantitet 4 x 96 beredningar
Renhet Molekylärbiologi betyg
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Plasmid-DNA
Systemtyp PureLink™
Testtid 45 min.
Avkastning 15μ g
Startmaterial mängd 1,2-1,5 ml lysera ⁄väl