Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Nukleinsyrareningsställ
Produktkod. 10175312
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10175312 1 st Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10175312 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K210013
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De PureLink Nukleinsyrareningsställ består av ett: Kolonnhållarställ (för bearbetning av 12 miniprep-, 8 midiprep- och 4 maniprep-kolonner), uppsamlingsrörstativ (kan rymma olika typer och storlekar av återvinningsrör) och avfallsbricka med stor kapacitet för uppsamling av avfall.
Avfallsbehållaren häckar i uppsamlingsrörsstället för kompakt förvaring.
  • Bekväm stor kapacitet passar pelare i flera storlekar
  • Kompakt kapslingsfunktion är bekväm för förvaring
  • PureLink Nukleinsyrareningsställ är designat för användning med kolonner i PureLink HiPure plasmidreningssystem
  • Stället innehåller både uppsamlingsrörsställ för att hålla återvinningsrör i olika storlekar och en avfallsreservoar med stor kapacitet
  • Ett ställ rymmer så många som 12 miniprep-kolonner, 8 midiprep-kolonner och 4 maxiprep-kolonner
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Nukleinsyrareningsställ
Formatera Ställ
Innehåll och lagring De PureLink™ Nukleinsyrareningsställ inkluderar:
• Kolumnhållarställ (för bearbetning av 12 miniprep-, 8 midiprep- och 4 maxiprep-kolonner)
• Uppsamlingsrörstativ (kan rymma olika typer och storlekar av återvinningsrör)
• Avfallsbricka med stor kapacitet (för uppsamling av avfall)
Produktlinje PureLink
Kvantitet 1 st