Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Produktkod. 10409033
Change view
Kvantitet:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
250 förberedelser
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10409033 50 beredningar Varje
10490344 10 beredningar Varje
10043063 250 beredningar 250 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10409033 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K310050
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Columns, binding and wash buffers, recovery tubes, and the manual
PureLink PCR Micro Kits är idealiska för att rena och koncentrera DNA från lågavkastande PCR- eller restriktionsnedbrytningsreaktioner.
PureLink™ PCR Micro Kits är idealiska för att rena och koncentrera DNA från lågavkastande PCR- eller restriktionsdigereringsreaktioner. Dessa högrenade DNA-fragment och amplikoner ger utmärkta resultat i nedströmsapplikationer som DNA-sekvensering, restriktionsdigerering, kloning, PCR och märkning. PureLink™ PCR Micro Kits tillhandahåller en enkel och snabb metod för att rena och koncentrera DNA-fragment som sträcker sig i storlek från 100 bp-12 kb.
Den unika mikromunstycksdesignen tillåter upp till 95 % återvinning av DNA-fragment med så lite som en elueringsvolym på μ5 L. Med mindre än 10 % varians i elueringsvolymen kan du vara säker på att ingen etanol förs över från tvättstegen, vilket ger dig den bästa chansen att lyckas i nedströmsapplikationer. Avlägsnandet av primers, dNTP, enzymer och salter överstiger 98,5 %. Detta kit kan också effektivt ta bort oinkorporerade färgämnesmärkta nukleotider från en cDNA-märkningsreaktion.
Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Satsen innehåller kolonner, bindnings- och tvättbuffertar, återvinningsrör och manualen. Förvaras vid rumstemperatur.
Formatera Centrifugkolonn
Elueringsvolym Max 20μ L
Elueringsvolym Min 5μ L
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje PureLink
Produkttyp PCR Micro Kit
Kvantitet 50 beredningar
Körtid 10 min.
Separationsintervall 100 bp till 12 kb
Frakt skick Rumstemperatur
Volym för startmaterial 125μ L
Mål DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR)
För användning med (applikation) Kloning, Standard PCR
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Antal reaktioner 50 beredningar
Provtyp cDNA-märkningsreaktioner
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PCR Micro Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride