Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Beskrivning
Innehåller
Columns, binding and wash buffers, recovery tubes, and the manual
PureLink™ PCR Micro Kits är idealiska för att rena och koncentrera DNA från lågavkastande PCR- eller restriktionsdigereringsreaktioner. Dessa högrenade DNA-fragment och amplikoner ger utmärkta resultat i nedströmsapplikationer som DNA-sekvensering, restriktionsdigerering, kloning, PCR och märkning. PureLink™ PCR Micro Kits tillhandahåller en enkel och snabb metod för att rena och koncentrera DNA-fragment som sträcker sig i storlek från 100 bp-12 kb.
Den unika mikromunstycksdesignen tillåter upp till 95 % återvinning av DNA-fragment med så lite som en elueringsvolym på μ5 L. Med mindre än 10 % varians i elueringsvolymen kan du vara säker på att ingen etanol förs över från tvättstegen, vilket ger dig den bästa chansen att lyckas i nedströmsapplikationer. Avlägsnandet av primers, dNTP, enzymer och salter överstiger 98,5 %. Detta kit kan också effektivt ta bort oinkorporerade färgämnesmärkta nukleotider från en cDNA-märkningsreaktion.
Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller kolonner, bindnings- och tvättbuffertar, återvinningsrör och manualen. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Elueringsvolym Max | 20μ L |
| Elueringsvolym Min | 5μ L |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Produktlinje | PureLink™ |
| Produkttyp | PCR Micro Kit |
| Kvantitet | 10 beredningar |
| Körtid | 10 min. |
| Separationsintervall | 100 bp till 12 kb |
| Visa mer |