Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Bindningsbuffert för PCR-rening B2
Produktkod. 10062823
Change view
Kvantitet:
120 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10062823 120 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10062823 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K310005
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PureLink™ PCR Purification Binding Buffer B2 är den bindningsbuffert som används med PureLink™ PCR-reningskit.
PureLink™ PCR Purification Binding Buffer B2 är den bindningsbuffert som används med PureLink™ PCR-reningskit. Det läggs direkt till PCR-produkter i det första steget av PureLink™ PCR Purification Kit-procedur för att underlätta DNA-bindning till kiseldioxidmembranet. Bufferten aktiveras genom tillsats av 80 ml isopropanol.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje PureLink
Produkttyp Bindningsbuffert för PCR-rening B2
Kvantitet 120 mL