Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ PCR-reningskit
Produktkod. 10404412
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10404412 250 beredningar Varje
10751164 50 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10404412 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K310002
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De PureLink PCR Purification Kit ger en mer bekväm, snabb och högavkastande reningsprocess jämfört med andra företags kit.
De PureLink PCR Purification Kit ger en mer bekväm, snabb och högavkastande reningsprocess jämfört med andra företags kit. Efter PCR-amplifiering krävs rening av PCR-amplikonerna för många vanliga nedströmsapplikationer, inklusive enzymklyvning, ligering, sekvensering och märkningsexperiment, för att förhindra enzymer (polymeras, restriktionsenzym) och reaktionskomponenter (dNTPs, primers, buffertar, salter) från att överföra, kontaminera och negativt påverka experimenten nedströms.
Fördelarna med PureLink PCR Purification Kit inkluderar:
  • 4X bindningskapacitet jämfört med företag Q; 40μ g för PureLink kit kontra 10μ g från andra företags kit
  • Inget behov av tråkiga pH-justeringar för provet med andra kit
  • Bekvämt och snabbt protokoll, slutfört på mindre än 10 minuter
  • Valfria storleksvalsbuffertar ingår för selektiv rening av 300 600 –bp fragment
De PureLink PCR Purification Kit är baserat på selektiv bindning av dsDNA till kiseldioxidbaserat membran i närvaro av kaotropa salter. Blanda helt enkelt PCR-produkten med Binding Buffer och applicera på PureLink Snurra kolumn. DsDNA:t binder till det kiseldioxidbaserade membranet i kolonnen. Ta bort orenheter genom att tvätta med tvättbuffert. För att rena DNA:t, eluera dsDNA i lågsalt elueringsbuffert eller vatten. Den renade PCR-produkten är lämplig för automatiserad fluorescerande DNA-sekvensering, restriktionsenzymdigestion och kloning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring För bättre långsiktig prestanda rekommenderas att förvara reningskolonnerna vid 2 C till °8 °C.
Formatera Sats
Elueringsvolym Max 50μ L
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Reningstid 15 min.
Kvantitet 250 beredningar
Körtid 10 min.
Frakt skick Rumstemperatur
Volym för startmaterial ≤100μ L PCR-produkt, eller≤ 40μ g dsDNA
Avkastning 40μ g (Bindningskapacitet)
För användning med (applikation) Standard PCR, DNA-sekvensering, Restriktion Enzym Digestion, Nukleinsyramärkning, Kloning
Slutlig produkttyp PCR Amplicon
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Provtyp PCR-produkter