Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ PCR-reningskit
Produktkod. p-4926493
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10751164
Brand: Invitrogen™ K310001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De PureLink PCR Purification Kit ger en mer bekväm, snabb och högavkastande reningsprocess jämfört med andra företags kit.
De PureLink PCR Purification Kit ger en mer bekväm, snabb och högavkastande reningsprocess jämfört med andra företags kit. Efter PCR-amplifiering krävs rening av PCR-amplikonerna för många vanliga nedströmsapplikationer, inklusive enzymklyvning, ligering, sekvensering och märkningsexperiment, för att förhindra enzymer (polymeras, restriktionsenzym) och reaktionskomponenter (dNTPs, primers, buffertar, salter) från att överföra, kontaminera och negativt påverka experimenten nedströms.
Fördelarna med PureLink PCR Purification Kit inkluderar:
  • 4X bindningskapacitet jämfört med företag Q; 40μ g för PureLink kit kontra 10μ g från andra företags kit
  • Inget behov av tråkiga pH-justeringar för provet med andra kit
  • Bekvämt och snabbt protokoll, slutfört på mindre än 10 minuter
  • Valfria storleksvalsbuffertar ingår för selektiv rening av 300 600 –bp fragment
De PureLink PCR Purification Kit är baserat på selektiv bindning av dsDNA till kiseldioxidbaserat membran i närvaro av kaotropa salter. Blanda helt enkelt PCR-produkten med Binding Buffer och applicera på PureLink Snurra kolumn. DsDNA:t binder till det kiseldioxidbaserade membranet i kolonnen. Ta bort orenheter genom att tvätta med tvättbuffert. För att rena DNA:t, eluera dsDNA i lågsalt elueringsbuffert eller vatten. Den renade PCR-produkten är lämplig för automatiserad fluorescerande DNA-sekvensering, restriktionsenzymdigestion och kloning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring För bättre långsiktig prestanda rekommenderas att förvara reningskolonnerna vid 2 C till °8 °C.
Formatera Sats
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje PureLink
Produkttyp PCR-reningskit
Kvantitet 50 beredningar
Körtid 10 min.
Frakt skick Rumstemperatur
Mål DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR)
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering (NGS ), Kloning
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Provtyp PCR-produkter
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PURELINK PCR PURIFICATION KIT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Guanidine hydrochloride