Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ PCR reningstvättbuffert W1
Produktkod. 10091268
Change view
Kvantitet:
40 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10091268 40 ml Varje
1 options
Produktkod. 10091268 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K310006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bufferten aktiveras genom tillsats av 160 ml 100 % etanol.
Bufferten aktiveras genom tillsats av 160 ml 100 % etanol.
Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Tvättbuffert
Innehåll och lagring Förvara tvättbufferten i rumstemperatur
Provtyp PCR-produkter
Slutlig produkttyp DNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Produktlinje PureLink
Produkttyp PCR reningstvättbuffert W1
Kvantitet 40 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Systemtyp PureLink™