Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Quick Gel Extraction Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10749243
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10749243 50 beredningar -
10114993 250 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10749243 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K210012
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
Gel Solubilization Buffer (L3)
Wash Buffer (W1)
Elution Buffer (E5); (10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Quick Gel Extraction Columns
Wash Tubes
Recovery Tubes
De PureLink™ Quick Gel Extraction Kit låter dig snabbt och effektivt rena DNA-fragment från TAE eller TBE agarosgeler i olika procentsatser.
De PureLink™ Quick Gel Extraction Kit låter dig snabbt och effektivt rena DNA-fragment från TAE eller TBE agarosgeler i olika procentsatser. DNA kan extraheras och renas från agarosgeler med olika smältpunkter i∼ 30 minuters användning PureLink™ kiseldioxidmembranbaserade snabbgelextraktionskolonner. För din bekvämlighet tillhandahålls reningsprotokoll för centrifugering och vakuum.
Fördelar med att använda PureLink™ Quick Gel Extraction Kit:
  • Rena DNA-fragment från TAE- och TBE-agarosgeler med olika procentsatser och smältpunkter
  • Slutför proceduren i∼ 30 minuter
  • Rena enkelt DNA-fragment från 40 bp till 10 kb från geler
  • Erhåll hög återvinning av DNA-fragment
  • Bind och rena upp till 15μ g DNA med en kolonn
  • Rena DNA-fragment som är av hög kvalitet och visar tillförlitlig prestanda i PCR, restriktionsenzymdigestion, kloning och märkning
Obs: Den PureLink™ Quick Gel Extraction Kit är inte utformat för att rena supercoiled plasmid-DNA eller genomiskt DNA från agarosgeler. Endast linjära DNA-fragment får renas från geler med detta kit.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring PureLink Elution Tubes
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Provtyp Agarose Geler, Gelprover
Elueringsvolym 50μ L
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (applikation) PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Etikett eller färgämne Ethidium Bromid, SYBR Säker
Kvantitet 50 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid 30 min.
Avkastning 40μ g (Bindningskapacitet)
Startmaterial mängd ≤400 mg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 0.12 LT PURELINK GEL EXTRACTION KIT
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, compound with guanidine