Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Quick Gel Extraction och PCR Purification Combo Kit
Beskrivning
Innehåller
De PureLink Snabb gelextraktion& PCR Purification Combo Kit innehåller tillräckligt PureLink kolonner, uppsamlingsrör, elueringsrör och reagens för 50 preps.
PureLink™ Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit erbjuder möjligheten att utföra både gelextraktion eller PCR-rening i ett enda kit.
- Erbjuder möjlighet att utföra både gelextraktion eller PCR-rening med ett enda kit
- Enkel procedur använder kiseldioxidbaserad spinnpatron för att rena DNA-fragment från 40 bp till 10 kb in< 30 minuter
- Tillhandahåller alla komponenter för att utföra snabbt och effektivt avlägsnande av korta primers, dNTPs, enzymer, korta misslyckade PCR-produkter och salter från PCR-fragment> 100 bp på mindre än 10 minuter
- Isolerat DNA med hjälp av PureLink kitet är fritt från proteiner, färgämnen och agaros och är färdigt att använda för en mängd olika applikationer, inklusive automatiserad fluorescerande DNA-sekvensering, manuell DNA-sekvensering, PCR, in vitro -transkription, restriktionskartläggning, kloning och märkning
- Innehåller alla buffertar från PureLink Quick Gel extraktionskit och PCR-bindningsbuffert från PureLink PCR Reningskit med Invitrogen kolonn med lock
- Reningstiden är 20 minuter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | För bättre långsiktig prestanda rekommenderas att förvara reningskolonnerna vid 2 C till °8 °C. |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn av kiseldioxid |
| skala | Mini |
| Provtyp | Linjära DNA-fragment från: Agarosgeler, PCR-rening, restriktionsenzymreaktioner, PCR-produkter |
| Elueringsvolym | 50μ L |
| Slutlig produkttyp | DNA |
| För användning med (applikation) | PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Etikett eller färgämne | Ethidium Bromid, SYBR Säker |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- PureLink Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride