Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Produktkod. 10553293
Antal reaktioner:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
50 förberedelser
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10553293
Brand: Invitrogen™ K210010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Resuspension Buffer (R3)
RNase A (20 mg/mL)
Lysis Buffer (L7)
Precipitation Buffer (N4)
Wash Buffer (W9)
Wash Buffer (W10)
TE Buffer (TE)
Spin Columns
Wash and Recovery Tubes
De PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit är designat för snabb isolering av sekvenseringsgradig plasmid-DNA från E.coli på cirka 30 minuter, med hjälp av silikamembrankolonner.
The PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit is designed for rapid isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E.coli in 30-45 minutes, using silica membrane columns.
De PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit är designat för snabb isolering av sekvenseringsgradig plasmid-DNA från E.coli på cirka 30 minuter, med hjälp av silikamembrankolonner. Funktioner av PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit:
  • Snabbt —bruksfärdigt plasmid-DNA vanligtvis på cirka 30 minuter
  • Flexibla —format fungerar med vakuum- och centrifugeringsplattformar
Pålitlig och kostnadseffektiv isolering av plasmid-DNA
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit tillåter isolering av högkvalitativt plasmid-DNA från 1 5 –mL kulturer på 30 45 minuter, –med hjälp av PureLink™ snurra kolumner. Dessa kolonner använder ett unikt kiselmembran för att uppnå höga utbyten på upp till 40μ g plasmid-DNA av sekvenseringsgrad. Celler lyseras med användning av en alkalisk/SDS-procedur och lysatet appliceras på en kiselmembrankolonn som selektivt binder plasmid-DNA. Föroreningar avlägsnas med tvättbuffert och plasmid-DNA:t elueras i TE-buffert. Det eluerade DNA:t är lämpligt för alla rutinmässiga nedströmsapplikationer.
Kompatibel med flexibla format
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit kan användas med en centrifug eller ett vakuumförgreningsrör för att rena plasmid-DNA. Vanligtvis isoleras DNA med hjälp av PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit har en A 260 /A 280 av> 1,80 när prover späds i Tris-HCl (pH 7,5), vilket indikerar att DNA:t är någorlunda fritt från proteiner som kan störa nedströmsapplikationer.
Isolerat DNA kan användas för en mängd olika nedströmsapplikationer
Plasmid-DNA renad med hjälp av PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit är lämpligt för alla rutinmässiga nedströmsapplikationer, inklusive bakterie- och däggdjurscelltransformationer, DNA-sekvensering, restriktionsenzymdigestion, kloning och PCR.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20 mg/mL
Kolumntyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring •Återsuspensionsbuffert
• RNas A (20 mg/ml)
• Lysbuffert
• Nederbördsbuffert
• Tvätta buffertar
• TE-buffert
• Snurra kolonner i tvättrör
• Elueringsrör
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Provtyp Bakteriekultur
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, kloning, sekvensering, nukleinsyramärkning, PCR, transformation
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Antal reaktioner 50 beredningar
Prep Skala <100μ g (småskalig) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Quick Plasmid MiniPrep Kit
Kvantitet 50 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Plasmid-DNA
Testtid 30 till 45 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium azide, Sodiumhydroxide, Guanidine hydrochloride, Guanidine hydrochloride