Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Produktkod. 10694823
Change view
Antal reaktioner:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
50 förberedelser
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10694823 250 beredningar Varje
10553293 50 beredningar 50 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10694823 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K210011
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Resuspension Buffer (R3)
RNase A (20 mg/mL)
Lysis Buffer (L7)
Precipitation Buffer (N4)
Wash Buffer (W9)
Wash Buffer (W10)
TE Buffer (TE)
Spin Columns
Wash and Recovery Tubes
De PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit är designat för snabb isolering av sekvenseringsgradig plasmid-DNA från E.coli på cirka 30 minuter, med hjälp av silikamembrankolonner.
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit är utformat för snabb isolering av sequencing-grade plasmid-DNA från E.coli på 30–45 minuter, med hjälp av kiselmembrankolonner.
De PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit är designat för snabb isolering av sekvenseringsgradig plasmid-DNA från E.coli på cirka 30 minuter, med hjälp av silikamembrankolonner. Funktioner av PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit:
  • Snabbt —bruksfärdigt plasmid-DNA vanligtvis på cirka 30 minuter
  • Flexibla —format fungerar med vakuum- och centrifugeringsplattformar
Pålitlig och kostnadseffektiv isolering av plasmid-DNA
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit tillåter isolering av högkvalitativt plasmid-DNA från 1 5 –mL kulturer på 30 45 minuter, –med hjälp av PureLink™ snurra kolumner. Dessa kolonner använder ett unikt kiselmembran för att uppnå höga utbyten på upp till 40μ g plasmid-DNA av sekvenseringsgrad. Celler lyseras med användning av en alkalisk/SDS-procedur och lysatet appliceras på en kiselmembrankolonn som selektivt binder plasmid-DNA. Föroreningar avlägsnas med tvättbuffert och plasmid-DNA:t elueras i TE-buffert. Det eluerade DNA:t är lämpligt för alla rutinmässiga nedströmsapplikationer.
Kompatibel med flexibla format
PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit kan användas med en centrifug eller ett vakuumförgreningsrör för att rena plasmid-DNA. Vanligtvis isoleras DNA med hjälp av PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit har en A 260 /A 280 av> 1,80 när prover späds i Tris-HCl (pH 7,5), vilket indikerar att DNA:t är någorlunda fritt från proteiner som kan störa nedströmsapplikationer.
Isolerat DNA kan användas för en mängd olika nedströmsapplikationer
Plasmid-DNA renad med hjälp av PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit är lämpligt för alla rutinmässiga nedströmsapplikationer, inklusive bakterie- och däggdjurscelltransformationer, DNA-sekvensering, restriktionsenzymdigestion, kloning och PCR.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20 mg/mL
Kolumntyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring •Återsuspensionsbuffert
• RNas A (20 mg/ml)
• Lysbuffert
• Nederbördsbuffert
• Tvätta buffertar
• TE-buffert
• Snurra kolonner i tvättrör
• Elueringsrör
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
skala Mini
Provtyp Bakteriekultur
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, kloning, sekvensering, nukleinsyramärkning, PCR, transformation
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Antal reaktioner 250 beredningar
Prep Skala <100μ g (småskalig) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Quick Plasmid MiniPrep Kit
Kvantitet 250 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Plasmid-DNA
Testtid 30 till 45 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid