Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Virala samlingsrör
Beskrivning
Innehåller
Mini Spin-kolonner i uppsamlingsrör, uppsamlingsrör, återvinningsrör, lyofiliserat bärar-RNA, proteinas K, lyseringsbuffert, 5X tvättbuffert II och RNasfritt vatten. Varje kit innehåller tillräckligt med material för 50 reningar.
De PureLink Viral RNA/DNA Mini Kit är ett nukleinsyrareningssystem designat för snabb och enkel isolering av viralt RNA eller DNA från cellfria prover, såsom serum, plasma och cerebrospinalvätska. Startprovvolymer kan vara så höga som 500 μL och elueringsvolymer så låga som 10μ L, vilket möjliggör en femtiofaldig koncentration av nukleinsyror. Den högre målkoncentrationen erhålls med hjälp av PureLink Viral RNA/DNA Mini Kit ger större känslighet och noggrannhet i nedströmsdetekteringsprocedurer såsom realtids-PCR eller endpoint-analys. Speciellt formulerade buffertar möjliggör rening av RNA eller DNA, vilket gör att ett system kan användas för alla dina virusextraktionsprover. Dessutom tillhandahåller kitet tillräckliga mängder lysbuffert för att hantera stora startprovvolymer.
- Ger högkoncentrerade virala nukleinsyror för större känslighet vid detektion - börja med 500μ L prov och eluera på bara 10μ L volym
- Ett kit ger en komplett lösning för —virusextraktion, både RNA- och DNA-virus kan extraheras och koncentreras
- Spinkolonnteknologin ger —snabb och enkel rening med utmärkt reproducerbarhet
- Producerar högkvalitativt DNA- och —RNA-avtal för nedströmsapplikationer som realtids-PCR och endpoint-analys
- Ct-värdena var genomgående lägre för prover framställda med PureLink Viralt RNA/DNA Mini Kit, vilket indikerar större känslighet
- Lägre Ct-värden erhölls med DNA framställt med PureLink™ Viral RNA/DNA Mini Kit jämfört med de som erhållits med kit från leverantör Q, vilket indikerar större känslighet för detektion av viralt DNA
- Data visar det PureLink Viral RNA/DNA Mini Kit kan återvinna DNA ner till 20 pfu vid betydligt lägre Ct-värden jämfört med konkurrentens kit
- De PureLink Viralt RNA/DNA Mini Kit gav målmolekyler med konsekvent lägre Ct-värden jämfört med EZ1 Kit; i vissa fall så mycket som fyra cykler tidigare
- För förbättrad viral RNA- eller DNA-detektion PureLink™ Viral RNA/DNA Mini Kit har visat sig ge lägre Ct-värden och ökad nukleinsyraåtervinning jämfört med konkurrerande produkter med rekommenderade volymer
- Flexibiliteten hos PureLink™ Viral RNA/DNA Mini Kit med avseende på provvolym, elueringsvolym och virustyp gör det till den bästa lösningen för att rena viralt RNA eller DNA
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Formatera | Provrör |
| Provtyp | Flytande prover (t.ex. serum), Virus |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraextraktion |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttyp | Virala samlingsrör |
| Kvantitet | 100 rör |
| Renhet | RNas-fri, DNas-fri |
| Mål | Viralt DNA ⁄RNA |
| Visa mer |