Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Viralt RNA/DNA Mini Kit
Descrizione
Includes
- 32 ml viral lyseringsbuffert (L22)
- 15 ml 5X tvättbuffert (W5)
- 2 x 1,6 ml Proteinas K (20 mg/ml i lagringsbuffert)
- 310 μg lyofiliserat bärar-RNA
- 15,5 ml sterilt, RNAasfritt vatten
- 50 virala spinnkolonner med uppsamlingsrör
- 2 x 50 tvättrör (2,0 ml)
- 50 återvinningsrör (1,5 ml)
De PureLink Viral RNA/DNA Mini Kit tillhandahåller en snabb och effektiv metod för att samtidigt rena viralt RNA/DNA från färska eller frysta cellfria biologiska vätskor (plasma, serum, cerebrospinalvätska) och cellkultursupernatanter. Satsen är speciellt utformad för att isolera högkvalitativa virala nukleinsyror från en mängd olika RNA- och DNA-virus inom 45 minuter med hjälp av låga elueringsvolymer som möjliggör känslig nedströmsanalys. Det renade virala RNA/DNA:t saknar proteiner och nukleaser och är lämpligt för användning i nedströmsapplikationer som tillåter viral detektion och genotypning.
De PureLink Viral Mini Kit har använts för att rena viralt dsDNA från ortopoxvirus inklusive kokoppsvirus, variolavirus, appoxvirus, vacciniavirus och HERV.
De PureLink Viral RNA/DNA Mini Kit ger följande fördelar:
•Snabb och effektiv rening av viral nukleinsyra av hög kvalitet med hjälp av spinkolonnbaserad centrifugering utan provkorskontaminering
• Speciellt utformad för att rena viralt RNA och DNA från≤ 500μ L cellfria prover inom 45 min
• Förmåga att eluera virala nukleinsyror i låga elueringsvolymer på 10 50–μ L för att tillåta känslig nedströmsanalys
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifica
Specifica
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Innehåll och lagring | •310μ g Bärar-RNA; –20 ° •C 32 ml viral lyseringsbuffert L22; rumstemperatur • 15 mL tvättbuffert WII; rumstemperatur • 2 x 1,6 ml proteinas K; rumstemperatur, °eller 4 C för långtidsförvaring • 15,5 ml RNasfritt vatten E3; rumstemperatur • 50 virala spinnkolonner med uppsamlingsrör; rumstemperatur • 2 x 50 tvättrör; rumstemperatur • 50 Återvinningsrör; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn av kiseldioxid |
| skala | Mini |
| Provtyp | Celler, Cerebrospinalvätska, Plasma, Serum, Cellkultursupernatanter, Rå och stabiliserad saliv, Nasofaryngeal Viral Transfer Medium (NPVTM) |
| Elueringsvolym | 10 till 50μ L |
| Slutlig produkttyp | Viralt RNA och DNA |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning, hybridisering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| Vedi altri risultati |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.