Läs mer
Invitrogen™ pJA2.1 TOPO™ TA Yeast Expression Kit
Produktkod. 10444202
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10444202 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10444202 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K415001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11830.00 SEK
    9937.20 SEK / 20 reaktioner
    Save 1892.80 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Varje pYES2.1 TOPO TA Expression Kit innehåller två lådor. pYES2.1 TOPO TA-boxen innehåller alla reagenser som behövs för ligering, inklusive 200 ng topoisomeras I-aktiverad pYES2.1/V5-His-TOPO vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, saltlösning, kontrollmall och primers, GAL1 Forward och V5 C-term Reverse Primers för sekvensering eller PCR-screening, och en expressionskontrollplasmid. Den andra lådan innehåller alla reagenser som behövs för transformation, inklusive 21 μx 50 L alikvoter av kemiskt kompetenta TOP10F' E. coli , SOC-medium och supercoiled plasmidkontroll pUC19.
Erbjuder direkt kloning av Taq-förstärkt PCR-produkt in i en Saccharomyces cerevisiae expressionsvektor
  • Använder linjäriserad, topoisomeras I-aktiverad pYES2.1/V5-His-TOPO vektor för 5-minuters kloning på bänk och producerar> 85 % rekombinanter
  • pYES2.1/V5- His-TOPO vektorfunktioner 2μ replikationsursprung för underhållsgen med hög kopia för auxotrofisk selektion på ekonomiskt minimalt medium
  • C-terminal V5 epitop och polyhistidin (6xHis) taggar för effektiv detektion och rening
Proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, S. cerevisiae uttryckssystem, jästexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Promotor GAL1
Produkttyp TA Yeast Expression Kit
Innehåll och lagring Varje pYES2.1 TOPO™ TA Expression Kit innehåller två lådor. pYES2.1 TOPO™ TA-boxen innehåller alla reagenser som behövs för ligering, inklusive 200 ng topoisomeras I-aktiverad pYES2.1/V5-His-TOPO™ vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, saltlösning, kontrollmall och primers, GAL1 Forward och V5 C-term Reverse Primers för sekvensering eller PCR-screening, och en expressionskontrollplasmid. Förvara vid -20 °C. Den ena Shot™ Boxen innehåller alla reagenser som behövs för transformation, inklusive tjugoen 50μ l alikvoter av kemiskt kompetent TOP10F´E. coli , SOC-medium och superspolad plasmidkontroll pUC19. Förvara vid -80 °C. Alla komponenter är garanterade stabila vid den angivna temperaturen i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Protein Tag Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetod TOPO-TA
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pYES, TOPO-TA Kloningsvektorer
Produktlinje TOPO, YES