Läs mer
Invitrogen™ pYES2/CT Yeast Expression Vector
Produktkod. 11570866
Change view
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570866 20μ g 20µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11570866 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V825120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9290.00 SEK
    7803.60 SEK / 20µg
    Save 1486.40 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Vektorer levereras supercoilade och lyofiliserade. Inkluderar en la cZ-expressionskontrollvektor och en INV S c1-jäststick.
S. cerevisiae- expressionsvektor härledd från den parentala pYES2-vektorn
  • Har URA3 -genen för selektion i jäst
  • pYES2/CT innehåller en C-terminal V5-epitop för detektion och en polyhistidin (6xHis)-tagg för rening
Proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, S. cerevisiae uttryckssystem, jästexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Promotor GAL1
Produkttyp Jäst uttryck vektor
Innehåll och lagring Vektorer levereras supercoilade och lyofiliserade. pYES2/NT tillhandahålls i tre läsramar. Både pYES/NT och pYES/CT inkluderar en la cZ-expressionskontrollvektor och en INV S c1-jäststick. Lagra vektorer vid -20 °C. Förvara sticket vid +4 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Protein Tag Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 20μ g
Vektor JA
Produktlinje YES