Läs mer
Invitrogen™ pYES2 Jäst uttrycksvektor
Produktkod. 11580866
Change view
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580866 20μ g 20µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580866 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V82520
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20 μg expressionsvektor, en TOP10F' E. coli- stick och en INV Scl -jäststick.
För naturligt uttryck av proteinet av intresse i S. cerevisia
  • Innehåller URA3 -genen för selektion i jäst och 2μ ursprung för underhåll i hög kopia
Proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, S. cerevisiae uttryckssystem, jästexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Promotor GAL1
Produkttyp Jäst uttryck vektor
Innehåll och lagring pYES2 vektorkitet innehåller 20 stμ g av expressionsvektor, en TOP10F´E. coli- stick och ett INV Scl -jäststick. Förvara vektorn vid -20 °C. Förvara TOP10F´ och INV S c1 sticker vid +4 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Protein Tag Otaggad
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 20μ g
Vektor JA
Produktlinje YES