Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ ssDNA Assay Kit
Produktkod. 10387943
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10387943 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10387943 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q10212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1478.00 SEK
    1330.65 SEK / Paket med 1
    Save 147.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Qubit 1,0 eller 2,0 fluorometer eller annan fluorometer och μ500 L tunnväggiga PCR-rör
Kvantifiera oligonukleotider eller långt ssDNA enkelt och snabbt med Qubit ssDNA Assay Kit, som fungerar med Qubit Fluorometer och andra fluorometrar eller plattläsare. Vanliga föroreningar som salter, lösningsmedel, tvättmedel och protein tolereras väl med denna analys.
De Qubit ssDNA Assay Kit är utformat specifikt för användning med Qubit Fluorometer, men kan användas med vilken fluorometer eller fluorescensplatta som helst. De Qubit™ ssDNA Kit är idealiskt för att kvantifiera enkelsträngat DNA eller oligonukleotider. Det är dock inte specifikt för enkelsträngat DNA. Denna analyssats kommer också att detektera dubbelsträngat DNA och RNA men det kommer inte att detektera kontaminerande protein eller nukleotider. Analysen är utformad för att vara exakt för initiala provkoncentrationer från 50 pg/μ L till 200 ng/μ L ger ett analysområde på 1 200 –ng. Kitet tillhandahåller koncentrerat analysreagens, utspädningsbuffert och förutspädda DNA-standarder. Späd helt enkelt reagenset med den medföljande bufferten, tillsätt ditt prov (valfri volym mellan 1μ l och 20μ l är acceptabelt), och läs av koncentrationen med hjälp av Qubit Fluorometer. Vanliga föroreningar, såsom salter, fria nukleotider, lösningsmedel, tvättmedel eller protein tolereras väl i analysen.
Vilken produkt ska man välja för ssDNA-kvantifiering?
  • För –1 20 prover: använd detta Qubit ssDNA Assay Kit med Qubit Fluorometer
  • För 20 –2000 prover: använd Quant-iT OliGreen ssDNA Assay Kit med mikroplattläsare
Anmärkningar:
1. Alla Qubit analyskit kan användas med Qubit 1,0, Qubit 2.0, Qubit 3, och Qubit 4 fluorometrar.
2. 500μ L tunnväggiga PCR-rör krävs men ingår inte.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera ssDNA Kvantifiering
Detektionsmetod Fluorescens
Excitation/Emission 500/525
För användning med (utrustning) Qubit Fluorometer
Kvantifieringsintervall 0,2 till 240 ng
Produktlinje Qubit
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstempererat