Läs mer
Invitrogen™ Slumpmässiga primers
Beskrivning
Random Primers är oligodeoxyribonukleotider (främst hexamerer) som används för att framställa märkta DNA-prober från mallar för filterhybridisering eller in situ-hybridisering samt för att prima mRNA med eller utan poly(A) för cDNA-syntes. Dessa primers är verkligt slumpmässiga och lämpliga för DNA-syntes med hjälp av Klenow-fragment med DNA-mallar eller för cDNA-syntes med omvänd transkriptas och mRNA-mallar. För att undvika interferens i lagringsbufferten levereras Random Primers i en buffert med låg saltkoncentration.
Prestanda- och kvalitetstestning:
Inveckling av en radioaktivt märkt nukleotid verifieras med hjälp av kontroll-DNA i en Random Primers-märkningsreaktion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Godkänd för transport på våt eller torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Primer |
| Innehåll och lagring | •Slumpmässiga primrar i 3 mM Tris-HCl, 0,2 mM EDTA (100μ L vid 3μ g/μ L) Butik på– 20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Koncentration | 3μ g/μ L |
| Primer | Slumpmässig |
| Kvantitet | 100μ L |
| För användning med (applikation) | cDNA-syntes |
| Form | Vätska |