Läs mer
Invitrogen™ Random Primers DNA-märkningssystem
Produktkod. 10337872
Change view
Kvantitet:
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10337872 30 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 10337872 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18187013
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Innehåller
  • DNA-polymeras I, stort (Klenow)-fragment levereras med en injektionsflaska med 10X REact 2-buffert [500 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM
  • MgCl2 , 500 mM NaCl], flaska med spädningsbuffert
Idealisk för radioaktivt märkning av DNA, särskilt fragment under 1 kb
  • Avkastning> 10 9 cpm/μ g kontrollera DNA med hjälp av [α-32P ]-dCTP
  • 25 ng DNA i en reaktion
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Inkorporering av en radioaktivt märkt nukleotid verifieras med kontroll-DNA i en slumpmässig primermärkningsreaktion
DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och -blotting, Nukleinsyramärkning och Oligo Syntes, Southern Blotting
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp DNA-märkningssystem
Detektionsmetod Radioaktiv
Innehåll och lagring Komponenter i Random Primers DNA-märkningssystem listas i tabellen till höger. Förvara vid -20 °C.
Slutlig produkttyp Prober (märkt DNA)
Etikett eller färgämne 32P (fosfor-32)
Inkluderar etikett eller färgämne Nej
Märkningsmål DNA (Allmänt)
Märkningsmetod Direkt märkning
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Kvantitet 30 reaktioner