Läs mer
Invitrogen™ RediLoad™ Laddar buffert
Beskrivning
RediLoad™ tillsätts direkt till PCR-reaktionsblandningen före amplifiering. Redi Load har ett reagens som ökar densiteten för enkel laddning och ett rött spårningsfärgämne som migrerar med cirka 25 bp och möjliggör enkel övervakning av elektrofores. Redi Load kan användas som ersättning för konventionell agarosladdningsbuffert och levereras i en 10X koncentration. Kompatibel med agarosgeler.
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Buffert | Provladdningsbuffertar |
| Koncentration | 10X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Rött färgämne (25 bp) |
| Produkttyp | Laddar buffert |
| Gelkompatibilitet | E-Gel™ agarosgeler |
| Produktlinje | Ready-Load™ |
| Kvantitet | 10 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |