Läs mer
Invitrogen™ Ribonukleas H
Produktkod. 10378002
Change view
Kvantitet:
120 U
30 U
Förpackningsstorlek:
120 enheter
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10378002 120 U 120 enheter
10368002 30 U Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10378002 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18021071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7110.00 SEK
    6398.65 SEK / 120 enheter
    Save 711.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Ribonuclease H containing 30 units supplied at a concentration of 2U/μL
Nedbryter specifikt RNA-sträng av RNA-DNA-hybrid för att producera 5'-fosfatterminerade oligoribonukleotider och enkelsträngat DNA
  • Källa: Renad från E. coli som uttrycker E. coli RNas H-genen på en plasmid
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Ribonukleas, ospecifikt endodeoxiribonukleas, 3' och 5' exodeoxiribonukleas
  • Enhetsdefinition: En enhet hydrolyserar 1nmol RNA i 3H -märkt poly(A)poly(dT) till syralösligt material på 20 min. vid 37 °C
  • Enhetsreaktionsbetingelser: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 M KCl, 10 mM MgCl2 , 0,1 mM DTT, 5 % (vikt/volym) sackaros, 0,5 nmol 3H -märkt poly(A)poly(dT) och enzym i 50 min μi 20 liter vid 37 °C
Avlägsnande av mRNA under andra-strängs cDNA-syntes; Avlägsnande av poly(A)-sekvenser från mRNA i närvaro av oligo(dT); Oligodeoxiribonukleotid-riktad klyvning av RNA; PCR& Realtids-PCR; Omvänd transkription
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring 4 injektionsflaskor med ribonukleas H med vardera innehållande 30 enheter med en koncentration av 2U/μ l
Förvara vid -°20 C i en icke-frostfri frys.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Enzym RNase
Kvantitet 120 U
Produkttyp Ribonukleas H