Läs mer
Invitrogen™ RNaseOUT™ Rekombinant ribonukleasinhibitor
Produktkod. 10154652
Change view
Kvantitet:
5000 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10154652 5000 enheter Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10154652 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10777019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3010.00 SEK
    2558.65 SEK / 5000 enheter
    Save 451.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Skyddar mRNA och förbättrar den totala cDNA-avkastningen.
RNaseOUT Rekombinant ribonukleasehämmare är en potent icke-konkurrerande hämmare av bukspottkörteltyp ribonukleaseser såsom RNase A och används för att undvika RNA-nedbrytning i en rad olika tillämpningar. Det är ett surt protein med en molekylvikt på ∼52 kDa som hämmar RNase A, RNase B och RNase C.
Den robusta molekylstrukturen hos inhibitorn RNaseOUT™ tillsammans med en mycket hög bindningsaffinitet för pankreastyp RNaser säkerställer överlägset skydd för RNA mot nedbrytning, vilket gör RNaseOUT™ det mycket effektivt och pålitligt i olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Funktioner
  • Stabil under långvariga reaktionsförhållanden—effektivt RNA-skydd mot RNaser vid:
    • 4 °C i minst 96 timmar
    • 25 °C i minst 96 timmar
    • 37 °C i 24 timmar
    • 50 °C i upp till 6 timmar
  • Oxidationsresistent—, mycket stabil och kräver låga koncentrationer av DTT för att behålla RNas-hämmande aktivitet
  • Brett aktivitetstemperaturområde—håller full aktivitet från 4 °C till 55 °C
  • Överlägsen kvalitet—, strikt kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
Användningsområden
  • In vitro-transkription och translation
  • CRISPR-styrnings-RNA-produktion
  • RNA-rening
  • cDNA-syntes
  • RT-PCR
  • RT-LAMP
  • RNA-seq
  • RNA-modifiering och märkning
Källa
Renad med affinitetskromatografi från E. coli som uttrycker en klonad grisgen.
Prestanda- och kvalitetstestning
  • SDS-PAGE-renhet
  • Endo-deoxiribonukleasanalys
  • Proteinkoncentration
  • Specifik aktivitet
  • Prestanda utvärderad med RT-PCR
Enhetsdefinition
En enhet hämmar 5 ng RNase A med 50 % genom att använda cytidin 2', 3' cyklisk monofosfat (cCMP) som substrat.
Enhetsreaktionsvillkor
100 mM Tris-acetat (pH 6,5), 1 mM EDTA, 0,2 mM cCMP, 2 μg RNase A i 1 ml från 0 till 10 min vid 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 40 U/μl
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C. Undvik att utsätta produkten för frekventa temperaturförändringar. RNaseOUT™ Ribonukleasinhibitor kräver 1 mM DTT för att upprätthålla aktiviteten.
Produkten är garanterad i 6 månader från inköpsdatum om inget annat anges i produktdokumentationen.
Produktlinje RNaseOUT
Kvantitet 5000 enheter