Läs mer
Invitrogen™ ROX Referensfärgämne
Produktkod. 10635353
Change view
Kvantitet:
500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10635353 500μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10635353 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12223012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 SEK
    606.65 SEK / Paket med 1
    Save 45.35 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ROX Reference Dye är utformad för att normalisera den fluorescerande reportersignalen i realtids kvantitativ PCR eller RT-PCR.
  • Normaliserar icke-PCR-relaterade fluktuationer i fluorescens
  • Ger en stabil baslinje för multiplex kvantitativ PCR och RT-PCR
  • Använder befintliga ROX spektrala inställningar, vilket eliminerar behovet av att omkalibrera den termiska cyklern
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Våt- eller torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5° till -30 °C).
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Etikett eller färgämne ROX
Produkttyp ROX Referensfärgämne
Kvantitet 500μ L
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Volym 500μ L