Läs mer
Invitrogen™ SOC Intermediär
Produktkod. 11528896
Change view
Kvantitet:
10 x 10 ml flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11528896 10 x 10 ml flaskor Paket med 10
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11528896 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15544034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1666.00 SEK
    1582.65 SEK / Paket med 10
    Save 83.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
SOC (Super Optimal buljong med Katabolite repression) Medium används i det sista steget av bakteriell celltransformation för att erhålla maximal transformationseffektivitet av E. coli .
SOC (Super Optimal buljong med Katabolite repression) Medium används i det sista steget av bakteriell celltransformation för att erhålla maximal transformationseffektivitet av E. coli . Katabolitrepression uppnås genom att tillhandahålla glukos i mediet och därmed skapa optimala metaboliska förhållanden för E. coli . Dessutom tillåter hög näringskoncentration celler att återhämta sig efter stressen inducerad av transformation och uppnå –2 3 gånger högre effektivitet jämfört med återhämtning i LB-medium.
SOC Mediumformulering
Sammansättning: 2 % trypton, 0,5 % jästextrakt, 10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2 , 10 mM MgS04 och 20 mM glukos.
SOC-mediet har samma formulering som det rika SOB (Super Optimal Broth) medium med ytterligare tillsatt 10 mM MgCl2 och 20 mM glukos (som publicerats av Hanahan 1983).
Bekvämt, färdigt att använda formatet
S.OC Medium levereras som 10 x 10 ml flaskor med färdigt flytande medium.
Kvalitetstestning
Varje parti av SOC Medium testas för att säkerställa överensstämmelse med de senaste godkända produktspecifikationerna. Detta består för närvarande av tester för pH, osmolalitet, sterilitet och transformationseffektivitet med användning av TOP10E. coli .
Hitta det medieformat som passar dina behov
Vi erbjuder många färdiga medieformuleringar, såsom LB-buljong (kat.nr. 10855001) och fantastiskt buljong (kat.nr. A1374301).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •10 x 10 ml flaskor SOC Medium
Förvara i rumstemperatur.
Formatera Flaska
Medietyp SOC (Super Optimal buljong med katabolitförtryck)
Beredningsmetod Färdig att använda
Produkttyp Återhämtningsmedium
Sterilitet Sterila
Målorganismklass Koliforma bakterier
Förpackningstyp 10 ml/flaska
Kvantitet 10 x 10 ml flaskor
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Art Escherichia coli