Läs mer
Invitrogen™ Andra Strandbufferten
Produktkod. 10124942
Change view
Kvantitet:
0,5 ml
Produktkod. Kvantitet
10124942 0,5 ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10124942 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10812014
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Levereras i 5X koncentration.
Producera andra-strängs cDNA från mRNA
Second Strand Buffer används med SuperScript™ cDNA-syntessystem för att generera andra-strängs-cDNA från mRNA i första-strängsreaktionen. Det levereras som ett 5X koncentrat och bör spädas 1:5 (1 del 5X Second Strand Buffer och 4 delar andra komponenter) före användning.
Kvalitetskontroll Denna produkt har klarat kvalitetskontrollanalyser som verifierar frånvaron av detekterbara nivåer av ribonukleasaktivitet.
PCR och realtids-PCR, omvänd transkription
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5X
Innehåll och lagring Second-Strand Buffer levereras i en 5X koncentration. Förvara vid -20 °C.
Kvantitet 0,5 ml
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is