Läs mer
Invitrogen™ Välja Agar™ pulver
Produktkod. 11508926
Change view
Kvantitet:
500 g
2,5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11508926 500 g 500g
11518926 2,5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11508926 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 30391023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00 SEK
    1683.65 SEK / 500g
    Save 146.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Agar är en blandning av polysackarider som utvinns från röda algers cellväggar. Den har unika gelningsegenskaper som används i många industriella och laboratorieapplikationer.
Agar är en blandning av polysackarider som utvinns från röda algers cellväggar. Den har unika gelningsegenskaper som används i många industriella och laboratorieapplikationer. Fast odlingsmedium skapas genom tillsats agar till mediabuljong (typisk slutkoncentration är 1 2–%). Solid media cellkultur tillåter isolering av enskilda E. coli kolonier och är grundläggande i klonings arbetsflöden.
Agar används i diagnostiska laboratorier för att upptäcka patogener från förorenad mat eller vatten. Det kan också användas för att framställa selektiva medier för saccharomyces cerevisiae och andra jästsvampar som används i olika molekylärmikrobiologiska förfaranden (t.ex. YPD-agar). Dessutom har agar använts i vävnadsdubbelinbäddning för histopatologi, hydrogelskapande och vävnadstekniska tillämpningar.
Primära applikationer
• Att göra fasta medier för att växa celler (t.ex. bakterier, svampar, jäst)
• För att isolera E. coli -kloner med plasmid på ett selektivt medium
• Vävnadsteknik,
hydrogelproduktion Leta efter fler media som passar dina behov
Vi erbjuder andra färdiga att använda mediaformuleringar, såsom LB (Lennox) (kat. nr. 10855001), Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC återvinningsmedium (kat. nr. 15544034).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 x 500 g flaska Välj Agarpulver
Förvara i rumstemperatur.
Formatera Flaska
Medietyp Välj Agar
Beredningsmetod Autoklavera
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Målorganismklass Koliforma bakterier, Svampar
Kvantitet 500 g
Frakt skick Rumstemperatur
Art Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae