Läs mer
Invitrogen™ SequenceR x Enhancer Solution A
Produktkod. 11568686
Change view
Kvantitet:
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11568686 200 reaktioner 200 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11568686 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12238010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4115.00 SEK
    3991.65 SEK / 200 reaktioner
    Save 123.35 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Designad för att förbättra längden och kvaliteten på sekvenseringsdata från svåra sekvenseringsmallar
SequenceR x Enhancer System är en panel med sju hjälplösningsmedel som tillsätts individuellt till automatiserade fluorescerande DNA-sekvenseringsreaktioner. Detta system är inte designat för användning på långa sträckor av poly A.
  • Användbar på mallar som innehåller regioner med sekundär struktur som högt GC-innehåll, små nukleotidupprepningar, hårnålar, direktupprepningar och inverterade upprepningar
  • Kräver inga ändringar i protokollen - SequenceR x Solution ersätter en del av vattnet som tillsätts till reaktionsblandningen
  • Kompatibel med alla sekvenseringskemi och plattformar
  • Använder en reaktion för att bestämma sekvensen för alla fyra nukleotiderna (100 reaktioner är lika med 100 mallar)
Sanger Sequencing, Sanger Sequencing Teknik och tillbehör, Sequencing
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
För användning med (utrustning) Sekvenseringsinstrument (Kapillärelektrofores-baserade)
För användning med (applikation) Sekvensering
Antal reaktioner 200
Produkttyp Enhancer lösning
Kvantitet 200 reaktioner
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SequenceR Enhancer Solution A
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-morpholine-4-oxide