Läs mer
Invitrogen™ Sf21-celler i Grace's
Produktkod. 10103722
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10103722 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Produktkod. 10103722 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B82101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8390.00 SEK
    7047.60 SEK / 1ml
    Save 1342.40 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Kommer från USDA-puppäggstocksvävnaden från fallarmémasken Spodoptera frugiperda
Gibco Sf21-celler används vanligtvis för att isolera och föröka rekombinanta bakulovirala stamlösningar och för att producera rekombinanta proteiner.
  • Rekombinant proteinuttryck från en mängd olika uttryckssystem
  • God tillväxt i adherent eller suspensionskultur
  • Kvalitets- och prestandatestning
Bioproduktion, cellkultur, högnivåproteinproduktion i insektsceller, insektscellkultur, insektsuttryck, insektsuttryckscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: Flytande kväve (ångfas)
Fraktvillkor: Frysta
Celllinje Sf21
Celltyp Insektsceller
Art S. frugiperda
Produkttyp Insektsceller
Kvantitet 1 ml
Endast för forskning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.