Läs mer
Invitrogen™ Sf9-celler i Grace's
Produktkod. 10503433
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10503433 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Produktkod. 10503433 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B82501
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Härledd från USDA parental IPLBSF-21 (Sf21) cellinje, härledd från puppvävnaden från fallarmémasken, Spodoptera frugiperda
Gibco Sf9-celler används vanligtvis för att isolera och föröka rekombinanta bakulovirala stamlösningar och för att producera rekombinanta proteiner.
  • Rekombinant proteinuttryck från en mängd olika uttryckssystem
  • God tillväxt i adherent eller suspensionskultur
  • Liten, vanlig storlek som genererar till och med monolager och plack
  • Kvalitets- och prestandatestning
Baculovirusproduktion och titrering, bioproduktion, cellkultur, insektscellkultur, insektsuttryck, insektsuttryckscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: Flytande kväve (ångfas)
Fraktvillkor: Frysta
Celllinje Sf9
Celltyp Insektsceller
Art S. frugiperda
Produkttyp Insektsceller
Kvantitet 1 ml
Endast för forskning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.