Läs mer
Invitrogen™ Subcloning Efficiency™ DH5α Kompetenta celler
Produktkod. 11583117
Change view
Kvantitet:
4 x 500μ L
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11583117 4 x 500μ L 2ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11583117 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18265017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    784.00 SEK
    713.65 SEK / 2ml
    Save 70.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Subcloning Efficiency DH5α Kompetenta celler: 4 injektionsflaskor, μ500 L vardera (totalt 2 ml), pUC19 DNA (100pg/μ L): 1 flaska, 20 μL
Subcloning Efficiency DH5α Competent Cells är en mångsidig, kemiskt kompetent stam för kloning som ger en transformationseffektivitet på> 1 x 10 6 cfu/μ g plasmid-DNA.
Subcloning Efficiency DH5α Competent Cells är en mångsidig, kemiskt kompetent stam för kloning som ger en transformationseffektivitet på> 1 x 10 6 cfu/μ g plasmid-DNA. Subcloning Efficiency DH5α Kompetenta celler är en ekonomisk lösning för rutinmässiga subkloningsprocedurer eller någon allmän tillämpning där DNA för transformation inte är begränsande.
Funktioner av Subcloning Efficiency DH5α Kompetenta celler
• Designad för allmän, låg genomströmning, daglig användning
• Standard laboratoriestam användbar för allmänna
kloningsapplikationer Idealisk för rutinmässiga subkloningsprocedurer
Subcloning Efficiency DH5α Kompetenta celler rekommenderas för rutinmässig subkloning av gener till plasmidvektorer. 500μ L av kemiskt kompetenta celler är föralikvoterade i rör för tio reaktioner med 50μ L. Dessa celler ger efter> 1 x 10 6 transformanter/μ g kontroll-DNA per 50μ L reaktion. Subcloning Efficiency DH5α Kompetenta celler är inte lämpliga för generering av cDNA-bibliotek.
Flexibla kloningsmöjligheter Fördelar
med Subcloning Efficiency DH5α Kompetenta celler inkluderar:
• lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av kolonier på plattor som innehåller X-gal eller Bluo-gal
•rec A1 som säkerställer ökad skärstabilitet och förhindrar oönskad rekombination
•ände A1 som förbättrar utbytet och kvaliteten på plasmid-DNA framställt från minipreps
• Stöder replikering av M13mp -vektorer men inte
plackbildning genotyp
F -Φ 80 lac ΔZ M15Δ ( lac ZYA- arg F) U169 rec A1 end A1 hsd R17(rk-, mk+) pho A sup E44 thi -1 gyr A96 rel A1λ -
Hitta den stam och det format du behöver
• Vi erbjuder andra DH-stammar i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat för att möta dina specifika behov.
• Stammar är tillgängliga för utmanande kloningsapplikationer såsom biblioteksberedning eller kloning av instabilt DNA.
• SOC-medium (kat. nr. 15544034) för återhämtning av E. coli efter transformation finns tillgängligt, såväl som andra färdiga bakterietillväxtformat.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Subcloning Efficiency (10 6 till 10 7 cfu/μ g)
Innehåll och lagring • Subcloning Efficiency DH5α Kompetenta celler (4 x 500μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (20μ L vid 100 pg/μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje Subcloning Efficiency
Kvantitet 4 x 500μ L