Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ Direkt cDNA-märkningsmodul, ingen rening
Produktkod. 10338242
Change view
Kvantitet:
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10338242 30 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10338242 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L101503
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De SuperScript™ Direkt cDNA-märkningsmodul inkluderar SuperScript™ III Omvänd Transcriptase , Förankrad Oligo(dT), Random Primers, kontroll-RNA, 5X First-Strand Buffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP Mix och DEPC-behandlat vatten. De SuperScript™ Direkt cDNA-märkningssystem inkluderar alla komponenter som är listade för SuperScript™ cDNA-märkningsmodul plus reningskolonner, laddningsbuffert, tvättbuffert och bärnstensfärgade uppsamlingsrör.
Tillhandahåller kärnkitetsreagenserna för SuperScript Indirect cDNA Labeling System, men ingen reningskapacitet
SuperScript Indirect cDNA Labeling System tillhandahåller ett komplett system som inkluderar både kärnkitetsreagenserna (förutom färgämnen) och en reningsmodul. Moduler inkluderar inte alla komponenter. SuperScript Direct cDNA Labeling System är ett mikroarray-märkningskit som kombinerar prestandan hos SuperScript III Reverse Transcriptase (RT) med enkelheten av direkt märkning för att ge mycket fluorescerande märkt cDNA som exakt representerar ditt ursprungliga mRNA-prov. I denna metod hybridiserar förankrad oligo(dT) till mRNA-mallen. SuperScript III RT sträcker sig från primingsstället och inkorporerar fluorescerande dNTP direkt för att producera märkt cDNA. Mall-RNA bryts ned genom bashydrolys. Fria nukleotider och andra kontaminanter avlägsnas med användning av reningskolonner före hybridisering till en mikromatris.
  • Ger flexibiliteten att använda fluorescerande nukleotider
  • Höga cDNA-utbyten utan ett ytterligare enzym“ spika”
  • Starka signalintensiteter
  • Ett snabbt och enkelt protokoll som minimerar“ händerna på” tid och ger överlägsen reproducerbarhet
DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, expressionsarraymärkning, genexpressionsanalys och genotypning, mikroarrayanalys, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp cDNA-märkningsmodul
Detektionsmetod fluorescens
Innehåll och lagring De SuperScript™ Direkt cDNA-märkningsmodul inkluderar SuperScript™ III Omvänd Transcriptase , Förankrad Oligo(dT), Random Primers, kontroll-RNA, 5X First-Strand Buffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP Mix och DEPC-behandlat vatten. De SuperScript™ Direkt cDNA-märkningssystem inkluderar alla komponenter som är listade för SuperScript™ cDNA-märkningsmodul plus reningskolonner, laddningsbuffert, tvättbuffert och bärnstensfärgade uppsamlingsrör. Förvara reningskolonner, laddningsbuffert och tvättbuffert vid rumstemperatur. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Slutlig produkttyp cDNA (märkt)
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy ™3, Cy ™5
Inkluderar etikett eller färgämne Nej
Märkningsmål cDNA
Märkningsmetod Direkt märkning
Provtyp RNA
Produktlinje SuperScript
Kvantitet 30 reaktioner