Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ Direkt cDNA-märkningssystem
Product Code. 10378192
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
30 reaktioner
Unit Size:
Varje
Product Code. Kvantitet Unit Size
10378192 30 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10378192 Supplier Invitrogen™ Supplier No. L101502
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
De SuperScript™ Direkt cDNA-märkningsmodul inkluderar SuperScript™ III Omvänd Transcriptase , Förankrad Oligo(dT), Random Primers, kontroll-RNA, 5X First-Strand Buffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP Mix och DEPC-behandlat vatten. De SuperScript™ Direkt cDNA-märkningssystem inkluderar alla komponenter som är listade för SuperScript™ cDNA-märkningsmodul plus reningskolonner, laddningsbuffert, tvättbuffert och bärnstensfärgade uppsamlingsrör.
Ett mikroarray-märkningskit
Systemet kombinerar prestandan hos SuperScript III Reverse Transcriptase (RT) med enkelheten av direkt märkning för att ge mycket fluorescerande märkt cDNA som exakt representerar ditt ursprungliga mRNA-prov. I denna metod hybridiserar förankrad oligo(dT) till mRNA-mallen. SuperScript III RT sträcker sig från primingsstället och inkorporerar fluorescerande dNTP direkt för att producera märkt cDNA. Mall-RNA bryts ned genom bashydrolys. Fria nukleotider och andra kontaminanter avlägsnas med användning av reningskolonner före hybridisering till en mikromatris.
  • Höga cDNA-utbyten utan ett ytterligare enzym“ spika”
  • Starka signalintensiteter
  • Ett snabbt och enkelt protokoll som minimerar“ händerna på” tid och ger överlägsen reproducerbarhet
DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, expressionsarraymärkning, genexpressionsanalys och genotypning, mikroarrayanalys, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp cDNA-märkningssystem
Detektionsmetod fluorescens
Innehåll och lagring De SuperScript™ Direkt cDNA-märkningsmodul inkluderar SuperScript™ III Omvänd Transcriptase , Förankrad Oligo(dT), Random Primers, kontroll-RNA, 5X First-Strand Buffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP Mix och DEPC-behandlat vatten. De SuperScript™ Direkt cDNA-märkningssystem inkluderar alla komponenter som är listade för SuperScript™ cDNA-märkningsmodul plus reningskolonner, laddningsbuffert, tvättbuffert och bärnstensfärgade uppsamlingsrör. Förvara reningskolonner, laddningsbuffert och tvättbuffert vid rumstemperatur. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Slutlig produkttyp cDNA (märkt)
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy ™3, Cy ™5
Inkluderar etikett eller färgämne Nej
Märkningsmål cDNA
Märkningsmetod Direkt märkning
Provtyp RNA
Produktlinje SuperScript
Kvantitet 30 reaktioner