Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ Dubbelsträngad cDNA-syntessats
Description
Includes
Reagents and buffers for 10 first- and second-strand cDNA synthesis reactions converting 25-50μg total RNA or 0.2-5μg mRNA into double-stranded cDNA.
Requires
Primer
Innehåller alla reagenser (förutom en oligo (dT)-innehållande primer) som behövs för att göra högkvalitativt dubbelsträngat cDNA från totalt RNA eller poly A + -selekterat RNA (mRNA).
Enkel, pålitlig och problemfri
SuperScript dubbelsträngad cDNA Synthesis Kit erbjuder en enkel, pålitlig och problemfri metod genom vilken RNA-mallar kan omvandlas till cDNA för användning i klonings- och bibliotekskonstruktionsexperiment. Reaktionerna som beskrivs i SuperScript Double-Stranded cDNA Synthesis Kit-protokollet är utformade för att omvandla 25 –50 μg totalt RNA, eller 0,2 –5 μg mRNA, till första och andra strängs cDNA (tillhandahåll din egen primer). Njut av fördelarna med ett testat protokoll och reagenser av jämn kvalitet. För att få bästa möjliga cDNA-produkt med detta kit, använd ett högkvalitativt RNA-substrat.
- Tillförlitlighet: varje buffert, reagens och enzym i kitet är av samma höga kvalitet som du förväntar dig av Life Technologies
- Prestanda: SuperScript II är ett enzym som du kan lita på för hög avkastning, högkvalitativ, allmänt ändamål, första-strängssyntes
- Optimal temperatur: 42 °C
DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, expressionsarraymärkning, genexpressionsanalys och genotypning, mikroarrayanalys, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes, PCR och realtids-PCR, omvänd transkription
Informations sur la commande
Fraktskick: Våt is
Spécification
Spécification
| Innehåll och lagring | Innehåll: Satsen innehåller reagenser och buffertar för 10 första- och andra-strängs-cDNA-syntesreaktioner som omvandlar 25-50μ g totalt RNA eller 0,2-5μ g mRNA till dubbelsträngat cDNA. Förvaring: Förvaras vid -20 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Formatera | Sats |
| Märkningsmetod | Direkt märkning |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Produktlinje | SuperScript |
| Produkttyp | cDNA Synthesis Kit |
| Kvantitet | 10 reaktioner |
| Omvänt transkriptas | SuperScript™ II |
| Frakt skick | Våt is |
| För användning med (applikation) | Mikroarrayanalys |
| Afficher plus |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.