Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ Dubbelsträngad cDNA-syntessats
Produktkod. p-4921680
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10729803 10 reaktioner 10 reaktioner
10073372 50 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10729803 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11917010
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Reagents and buffers for 10 first- and second-strand cDNA synthesis reactions converting 25-50μg total RNA or 0.2-5μg mRNA into double-stranded cDNA.
Kräver
Primer
Maximera utbytet av fullängds cDNA, såväl som av total cDNA-syntes
Innehåller alla reagenser (förutom en oligo (dT)-innehållande primer) som behövs för att göra högkvalitativt dubbelsträngat cDNA från totalt RNA eller poly A + -selekterat RNA (mRNA).
Enkel, pålitlig och problemfri
SuperScript dubbelsträngad cDNA Synthesis Kit erbjuder en enkel, pålitlig och problemfri metod genom vilken RNA-mallar kan omvandlas till cDNA för användning i klonings- och bibliotekskonstruktionsexperiment. Reaktionerna som beskrivs i SuperScript Double-Stranded cDNA Synthesis Kit-protokollet är utformade för att omvandla 25 –50 μg totalt RNA, eller 0,2 –5 μg mRNA, till första och andra strängs cDNA (tillhandahåll din egen primer). Njut av fördelarna med ett testat protokoll och reagenser av jämn kvalitet. För att få bästa möjliga cDNA-produkt med detta kit, använd ett högkvalitativt RNA-substrat.
  • Tillförlitlighet: varje buffert, reagens och enzym i kitet är av samma höga kvalitet som du förväntar dig av Life Technologies
  • Prestanda: SuperScript II är ett enzym som du kan lita på för hög avkastning, högkvalitativ, allmänt ändamål, första-strängssyntes
  • Optimal temperatur: 42 °C
DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, expressionsarraymärkning, genexpressionsanalys och genotypning, mikroarrayanalys, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes, PCR och realtids-PCR, omvänd transkription
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: Satsen innehåller reagenser och buffertar för 10 första- och andra-strängs-cDNA-syntesreaktioner som omvandlar 25-50μ g totalt RNA eller 0,2-5μ g mRNA till dubbelsträngat cDNA.
Förvaring: Förvaras vid -20 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
Märkningsmetod Direkt märkning
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Produktlinje SuperScript
Produkttyp cDNA Synthesis Kit
Kvantitet 10 reaktioner
Omvänt transkriptas SuperScript™ II
Frakt skick Våt is
För användning med (applikation) Mikroarrayanalys
Slutlig produkttyp cDNA (dubbelsträngat)
Provtyp RNA