Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ II Omvänd Transcriptase
Produktkod. 10635003
Change view
Antal reaktioner:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
2ku
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10635003 10 reaktioner 2ku
10328062 50 reaktioner Varje
11553117 200 reaktioner Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10635003 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18064022
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen SuperScript II omvänt transkriptas är ett genetiskt modifierat MMLV omvänt transkriptas (RT) med reducerad RNas H-aktivitet och ökad termisk stabilitet jämfört med vildtyp MMLV RT.
Invitrogen SuperScript II omvänt transkriptas är ett genetiskt modifierat MMLV omvänt transkriptas (RT) med reducerad RNas H-aktivitet och ökad termisk stabilitet jämfört med vildtyp MMLV RT. Mutationer i RNas H-domänen av enzymet eliminerar nedbrytning av RNA under första-strängs cDNA-syntes, vilket resulterar i högre utbyten av fullängds-cDNA.
SuperScript omvända transkriptaser är de mest pålitliga och mest använda RT:erna med över 50 000 citeringar, recensioner och publikationer hittills. Enzymet renas till nästan homogenitet från E. coli innehållande den modifierade pol-genen från Moloney Murine Leukemia Virus.
Funktioner i SuperScript II omvänt transkriptas inkluderar:
  • Höga cDNA-utbyten och mer fullängdsprodukt
  • Generering av cDNA upp till 12,3 kb
  • Förstasträngs-cDNA-syntes vid högre temperaturer än konventionell MMLV RT
Obs:
Den senaste medlemmen i SuperScript RT-familjen, SuperScript IV omvänt transcriptas (kat.nr 18090010), har förbättrad termostabilitet, processivitet, utbyten och prestanda med alla RNA-prover, inklusive de med suboptimal renhet eller integritet.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 U/μl
Innehåll och lagring • SuperScript II omvänt transkriptas, 10μ L (1 x 2 000 enheter vid 200 U/μ L)
• 5X förstasträngsbuffert
• 100 mM DTT
Förvara i– 20 °C.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 50/50
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Kvantitet 2 000 enheter
Omvänt transkriptas SuperScript II
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Våt is
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 10 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 12,3 kb
Utgångsmaterial RNA