Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ III Första strängen Synthesis SuperMix
Produktkod. 10432292
Change view
Kvantitet:
50 rxns
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10432292 50 rxns 50 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10432292 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18080400
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
2X reaktionsblandning (500 μL); SuperScript III Enzym Mix (100 μL); Oligo(dT) 20 (50 μL totalt tillhandahålls vid 50 μM); Slumpmässiga hexamerer (50 μL totalt tillhandahålls vid 50ng/μ L); Glödgningsbuffert (50 μL)
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix är en optimerad formulering för första-strängs cDNA-syntes från renat poly(A) + eller totalt RNA. RNA-mål från 100 bp till> 12 kb kan detekteras med detta system.
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix är en optimerad formulering för första-strängs cDNA-syntes från renat poly(A) + eller totalt RNA. RNA-mål från 100 bp till> 12 kb kan detekteras med detta system. Mängden utgångsmaterial kan variera från 0,1 pg till 5μ g av totalt RNA.
Detta kit innehåller SuperScript III/RNaseOUT-enzymmix, 2X First-Strand-reaktionsmix och en hybridiseringsbuffert. SuperScript III omvänd Transcriptase är en version av MMLV RT som har konstruerats för att minska RNase H-aktivitet och ge ökad termisk stabilitet. Enzymet kan användas för att syntetisera cDNA vid ett temperaturområde på 45-55 –C, °vilket ger ökad specificitet, högre utbyten av cDNA och mer fullängdsprodukt än många tidigare omvända transkriptaser.
Användning av SuperScript III första strängsyntes SuperMix SuperScript
III RT hämmas inte signifikant av ribosomalt och överförings-RNA och kan användas för att syntetisera cDNA från totalt RNA. RNaseOUT Rekombinant RNas-hämmare ingår i enzymblandningen för att skydda mot nedbrytning av mål-RNA på grund av ribonukleaskontamination. 2X First-Strand-reaktionsblandningen inkluderar 10 mM MgCl2 och 1 mM av varje dNTP i en buffertformulering som har optimerats för första-strängssyntes av cDNA. Parallellbufferten används i det initiala mall-primer-annealingssteget. Separata rör av oligo(dT) 20 och slumpmässiga hexamerer tillhandahålls också. cDNA-syntes kan utföras med användning av antingen totalt RNA eller poly(A) +- selekterat RNA primat med oligo(dT), slumpmässiga primrar eller en genspecifik primer.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•2X reaktionsblandning, 500μ L
• SuperScript™ III Enzymmix, 100μ L
• Oligo(dT) 20 , 50μ L totalt (50μ M)
• Slumpmässiga hexamerer, 50μ L (50 ng/μ L)
• Glödgningsbuffert, 50μ L Butik
kl– 20 °C.
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 50/50
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Primer Random Primers, Oligo dT Primers
Kvantitet 50 rxns
Omvänt transkriptas SuperScript III
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Utgångsmaterial RNA