Läs mer
Invitrogen™ Exponent™ III omvänt transkriptas
Produktkod. 10368252
Change view
Antal reaktioner:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10ku
2ku
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10368252 50 reaktioner 10ku
10432122 10 reaktioner 2ku
12087539 200 reaktioner Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10368252 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18080044
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen SuperScript III omvänt transkriptas är ett genetiskt konstruerat MMLV omvänt transkriptas (RT) som skapats genom införandet av flera mutationer för minskad RNas H-aktivitet, ökad halveringstid och förbättrad termisk stabilitet.
Invitrogen SuperScript III omvänt transkriptas är ett genetiskt konstruerat MMLV omvänt transkriptas (RT) som skapats genom införandet av flera mutationer för minskad RNas H-aktivitet, ökad halveringstid och förbättrad termisk stabilitet. SuperScript III RT erbjuder högre cDNA-utbyten, förbättrade cDNA-längder, förbättrad effektivitet på GC-rika mål-RNA och totalt sett bättre prestanda än vildtyps-MMLV och MMLV RNas H-minus-enzymer.
SuperScript RT är de mest pålitliga och mest använda RT:erna med över 50 000 citeringar, recensioner och publikationer hittills. Enzymet renas till nästan homogenitet från E. coli innehållande den modifierade pol-genen från Moloney Murine Leukemia Virus.
Funktioner i SuperScript III omvänt transkriptas inkluderar:
  • Förstasträngs-cDNA kan syntetiseras vid temperaturer upp till 55°C
  • cDNA kan genereras från 100 bp till > 12 kb
  • Ökad specificitet
  • Höga utbyten av cDNA och fullängdsprodukter
Obs:
Den senaste medlemmen i SuperScript RT-familjen, SuperScript IV omvänt transcriptas (kat.nr 18090010), har förbättrad termostabilitet, processivitet, utbyten och prestanda med alla RNA-prover, inklusive de med suboptimal renhet eller integritet.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 U/μl
Innehåll och lagring • SuperScript™ III omvänt transkriptas, 50μ L (10 000 enheter vid 200 U/μ L)
• 5X förstasträngsbuffert, 1 ml
• DTT, 500μ L (100 mM)
Förvara i– 20 °C.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 30 till 50 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet 10 000 enheter
Omvänt transkriptas SuperScript III
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 12,3 kb
Utgångsmaterial RNA
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.